Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn04341177_g1
          See other FTH1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fth1
          Gene Name:
          ferritin, heavy polypeptide 1
          Gene Aliases:
          Fth
          Chromosome Location:
          Chr.1: 226030940 - 226033228 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn04341177_g1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fth1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012848.2 NP_036980.1 1 - 2 232 106
          GenBank mRNA BC060581.1 - 275 106
          BC078892.1 - 1 - 2 248 106
          BC081845.1 - 1 - 2 221 7191119 106
          BC089817.1 - 1 - 2 262 106
          BC097341.1 - 1 - 2 262 106
          BC111078.1 - 1 - 2 256 106
          BC127507.1 - 1 - 2 241 106
          FQ209506.1 - 1 - 2 272 106
          FQ210210.1 - 1 - 2 271 106
          FQ210496.1 - 1 - 2 271 106
          FQ210859.1 - 1 - 2 271 106
          FQ213698.1 - 1 - 2 271 106
          FQ216698.1 - 1 - 2 271 106
          FQ216714.1 - 1 - 2 300 106
          FQ217105.1 - 1 - 2 271 106
          FQ217377.1 - 1 - 2 271 106
          FQ218113.1 - 1 - 2 271 106
          FQ218205.1 - 1 - 2 271 106
          FQ218247.1 - 1 - 2 269 106
          FQ218258.1 - 1 - 2 271 106
          FQ219782.1 - 1 - 2 271 106
          FQ219802.1 - 1 - 2 106
          FQ219887.1 - 1 - 2 272 106
          FQ219905.1 - 1 - 2 271 106
          FQ219911.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220036.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220121.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220190.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220208.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220290.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220318.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220323.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220336.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220343.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220429.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220465.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220473.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220538.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220612.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220649.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220657.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220664.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220737.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220761.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220768.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220780.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220794.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220847.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220848.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220860.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220894.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220937.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220949.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220955.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220974.1 - 1 - 2 271 106
          FQ220980.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221007.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221008.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221025.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221042.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221055.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221063.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221270.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221273.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221283.1 - 1 - 2 269 106
          FQ221322.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221323.1 - 1 - 2 272 106
          FQ221449.1 - 1 - 2 129 106
          FQ221530.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221594.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221786.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221796.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221857.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221858.1 - 1 - 2 271 106
          FQ221997.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222029.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222053.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222126.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222138.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222301.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222380.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222409.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222432.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222473.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222548.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222554.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222812.1 - 1 - 2 271 106
          FQ222902.1 - 1 - 2 271 106
          FQ223030.1 - 1 - 2 270 106
          FQ223288.1 - 1 - 2 271 106
          FQ223358.1 - 1 - 2 271 106
          FQ223447.1 - 1 - 2 271 106
          FQ224061.1 - 1 - 2 271 106
          FQ225113.1 - 1 - 2 265 106
          FQ225349.1 - 1 - 2 271 106
          FQ225367.1 - 1 - 2 271 106
          FQ225566.1 - 1 - 2 271 106
          FQ227131.1 - 1 - 2 271 106
          FQ227349.1 - 1 - 2 271 106
          FQ227356.1 - 1 - 2 271 106
          FQ227471.1 - 1 - 2 271 106
          FQ227537.1 - 1 - 2 271 106
          FQ227952.1 - 1 - 2 274 106
          FQ228079.1 - 1 - 2 271 106
          FQ228408.1 - 1 - 2 271 106
          FQ228428.1 - 1 - 2 270 106
          FQ228441.1 - 1 - 2 271 107
          FQ228509.1 - 1 - 2 271 106
          FQ228648.1 - 1 - 2 271 106
          FQ228988.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229043.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229051.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229136.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229148.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229177.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229233.1 - 1 - 2 272 106
          FQ229274.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229327.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229334.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229340.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229343.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229366.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229418.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229423.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229429.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229459.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229557.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229561.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229574.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229576.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229614.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229638.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229640.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229649.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229730.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229752.1 - 1 - 2 273 106
          FQ229793.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229848.1 - 2 - 3 236 106
          FQ229858.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229873.1 - 1 - 2 271 106
          FQ229927.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230015.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230020.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230030.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230041.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230049.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230164.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230220.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230293.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230398.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230698.1 - 1 - 2 271 106
          FQ230986.1 - 1 - 2 272 106
          FQ231063.1 - 1 - 2 271 106
          FQ231580.1 - 2 - 3 200 106
          FQ231833.1 - 1 - 2 273 106
          FQ231996.1 - 1 - 2 271 106
          FQ232134.1 - 1 - 2 271 106
          FQ232888.1 - 1 - 2 271 106
          FQ233047.1 - 1 - 2 271 106
          FQ233467.1 - 1 - 2 257 106
          FQ233673.1 - 1 - 2 265 106
          FQ234189.1 - 1 - 2 271 106
          FQ234506.1 - 1 - 2 271 106
          U58829.1 - 1 - 2 234 106

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fth1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          storage protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          iron ion transport
          cellular iron ion homeostasis
          intracellular sequestering of iron ion
          immune response
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of fibroblast proliferation
          oxidation-reduction process
          negative regulation of necrotic cell death
          ferroxidase activity
          protein binding
          ferric iron binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100026239.rn.1 TC0100003179.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100026241.rn.1 TC0100003179.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100026238.rn.1 TC0100003179.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100026240.rn.1 TC0100003179.rn.1 RTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22084499 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline