Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ss06874880_m1
See other FGGY GE Assays ›
Gene Symbol:
FGGY
Gene Name:
FGGY carbohydrate kinase domain containing
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.6: 152754923 - 153213179 on Build Sscrofa11.1
Species:
Pig
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ss06874880_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: FGGY
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_021097787.1
XP_020953446.1
1095
88
XM_021097788.1
XP_020953447.1
1182
88
XM_021097789.1
XP_020953448.1
1420
88
XM_021097790.1
XP_020953449.1
1333
88
XM_021097792.1
XP_020953451.1
1190
88
XM_021097793.1
XP_020953452.1
1374
88
XM_021097794.1
XP_020953453.1
1094
88
XM_021097795.1
XP_020953454.1
1181
88
XM_021097796.1
XP_020953455.1
1419
88
XM_021097797.1
XP_020953456.1
1373
88
XM_021097798.1
XP_020953457.1
1094
88
XM_021097799.1
XP_020953458.1
1094
88
XM_021097800.1
XP_020953459.1
1095
88
XM_021097801.1
XP_020953460.1
1095
88
XM_021097803.1
XP_020953462.1
1094
88
XM_021097804.1
XP_020953463.1
1094
88
XM_021097805.1
XP_020953464.1
1094
88
XM_021097806.1
XP_020953465.1
1094
88
XM_021097807.1
XP_020953466.1
1094
88
XM_021097808.1
XP_020953467.1
1093
88
XM_021097809.1
XP_020953468.1
1093
88
XM_021097810.1
XP_020953469.1
983
88
XM_021097811.1
XP_020953470.1
983
88
GenBank mRNA
AK233605.1
-
6 - 7
796
88
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 86 and 100
Sus scrofa
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
carbohydrate kinase
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline