Search
選擇合適的用於cDNA合成的RT-PCR試劑盒是獲得高cDNA產量、提高您的RT-PCR分析靈敏度的關鍵。 Life Technologies提供了各種逆轉錄酶,適用于生成一步法和兩步法PCR中使用的cDNA。 選擇各種酶類型和規格,包括SuperScript III、SuperScript II和ThermoScript。
瞭解更多關於:
| 針對較小範本的標準RT-PCR | 針對長範本的標準RT-PCR | 高性能RT-PCR | 擁有高保真能力的高性能RT-PCR | 擁有高保真能力的高溫RT-PCR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆轉錄酶 | SuperScript™ II | SuperScript™ II | SuperScript™ III | SuperScript™ III | Invitrogen ThermoScript™ | ||||
| 最暢銷產品 | ![]() | ||||||||
| 最佳反應溫度。 | 45°C | 45°C | 55°C | 55°C | 50°C | ||||
| 最大cDNA長度 | 3 kb | 9 kb | 200 bp - 4.5 kb | 300 bp - 10 kb | 100 bp - 12 kb | ||||
| 靈敏度 | 總共10 pg - 1微克 RNA | 總共10 pg - 1微克 RNA | 總共0.01 pg - 1微克 RNA | 總共1 ng - 微克 RNA | 總共10 pg - 1微克 RNA | ||||
| 一步法或兩步法 | 一步法 | 一步法 | 一步法 | 一步法 | 兩步 | ||||
| 馬上訂購 | 馬上訂購 | 馬上訂購 | 馬上訂購 | 馬上訂購 |