Search
Le flux de travaux RapidFinder™ pour la détection STEC est un système complet de screening et de confirmation validé pour E. coli O157:H7 et les six STEC non O157 (E. coli toxigène Shiga).
Pour les producteurs de boeuf, des résultats rapides et précis lorsque les produits de screening pour STEC et d’autres agents pathogènes peuvent apporter des avantages économiques considérables.
Les méthodes de référence actuelles pour détecter les STEC dans les échantillons de bœuf sont précises et sensibles, mais peuvent être lentes et laborieuses. D’autres méthodes rapides peuvent réduire la précision et nécessitent souvent de grands volumes de milieux exclusifs, cette option est alors risquée et peu rentable.
Le flux de travaux de détection STEC Applied Biosystems™ RapidFinder™ permet le screening d’E. coli O157:H7 et six souches d’E. coli toxigène Shiga (les 6 gros STEC) en moins de 12 heures, offrant un flux de travaux rapide et validé pour la détection STEC dans le bœuf haché cru et les découpes de bœuf cru.
Le flux de travaux de détection RapidFinder STEC, une méthode PCR en temps réel en deux étapes, est conçu pour détecter avec précision et confirmer la présence d’E. coli O157:H7 et les 6 grands sérogroupes non-O157 STEC (sérogroupes O26, O45, O103, O111, O121 et O145) que le Service de l’inspection et de la salubrité des aliments (FSIS) de l’USDA définis comme des adultérations dans l’industrie américaine du bœuf.
Le système de détection RapidFinder STEC dispose de deux options de flux de travaux certifiées Performance Tested Methodssm de l’institut de recherche AOAC (AOAC-RI) qui réduisent considérablement le temps et le volume d’enrichissement des échantillons, en ajoutant une deuxième couche de spécificité pour la détection spécifique aux groupes sérologiques.
Flux de travaux 1, ~12 heures, adapté aux laboratoires dont le débit de test élevé
La préparation automatisée des échantillons est utilisée sur le kit de processeur de particules magnétiques Applied Biosystems™ MagMax™ Express-96 et d’extraction d’acide nucléique Applied Biosystems™ PrepSEQ™ ou le système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, KingFisher avec 96 têtes de puits profonds. Jusqu’à 96 échantillons peuvent être traités ensemble, de l’enrichissement aux résultats du dosage du criblage RapidFinder STEC, en environ 12 heures. Une heure supplémentaire est requise pour les résultats de dosage de confirmation RapidFinder STEC.
Flux de travaux 2, ~18 heures, idéal pour un débit de test plus faible
Le kit de préparation d’échantillons à centrifugation rapide Applied Biosystems™ PrepSEQ™ - Extra Clean avec protéinase K est utilisé pour la préparation manuelle d’échantillons par PCR avec des colonnes de centrifugation, ce qui permet une libération du criblage en environ 18 heures.
Pour en savoir plus sur le flux de travaux de détection RapidFinder STEC et d’autres produits de notre gamme de tests STEC, consultez les ressources ci-dessous ou contactez-nous pour parler à l’un de nos spécialistes.
Renforcez vos opérations grâce à des rapports rapides et détectez rapidement et avec précision les pathogènes d’origine alimentaire et d’autres cibles. Notre Guide de sélection des méthodes d’essai de PCR alimentaire vous aide à choisir votre solution de flux de travaux par cible et par type d’échantillon.
| Produits associés | Réf. commande |
|---|---|
Kit d’extraction d’acide nucléique Applied Biosystems™ PrepSEQ™ | 4428176 |
Kit de préparation d’échantillons à centrifugation Rapide PrepSEQ - Extra Clean avec protéinase K | |
Kit d’extraction d’acide nucléique PrepSEQ* | |
Kit d’extraction d’acide nucléique PrepSEQ* | |
Dosage de screening RapidFinder STEC | |
Dosage de confirmation RapidFinder STEC | |
Kit de démarrage de dosage de screening RapidFinder STEC - avec kit d’extraction d’acide nucléique PrepSEQ | 4480467 |
Pack pour instrument 7500 Fast, ordinateur portable** | A30299 |
Pack pour instrument 7500 Fast, ordinateur de bureau** | A30304 |
Logiciels RapidFinder Express v2.0 et SDS 1.4.2 pour instrument 7500 Fast |
*Utilisé avec le processeur Express 96 puits profonds MagMax ou le système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, KingFisher avec 96 têtes de puits profonds
** Comprend : Instrument 7500 Fast, ordinateur, logiciel RapidFinder Express v2.0 et SDS 1.4.2, outil de “capsulage”, support de plaque de précision, kits d’étalonnage et tubes d’équilibrage de bloc