GENESYS UV/VIS-Geräte
Die Thermo Scientific GENESYS Spektralphotometer wurden für Labore und Klassenzimmer entwickelt, in denen robuste, einfach zu bedienende Messgeräte ein Muss sind. Sie bieten eine Reihe von Lösungen für Routineanalysen und spezielle Messungen. Vereinfachen Sie die Probenahme mit einfachem Zugang, Flexibilität und Optionen, die Ihren unterschiedlichen Testanforderungen gerecht werden. 
Merkmale der GENESYS UV/VIS-Spektralphotometer
Einfaches Austauschen von Proben mit einer großen, zugänglichen Probenkammer und Küvettenwechsler-Zubehör.
Die Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet die für Sie wichtigsten Methoden und Anwendungen.
Tippen Sie auf Ihre Methode und los geht's mit den integrierten Softwareanwendungen für Live-Anzeige, quantitative Analyse, Scanning, Kinetik und Messungen mit fester Wellenlänge
Scan (Scannen)
Quant (Quantifizieren)
Fixed (Fixiert)
Erweitern Sie Ihre Funktionen für das GENESYS Spektralphotometer mit optionaler Software
VISIONlite Software – Statten Sie Ihr GENESYS 30 Spektralphotometer mit der Thermo Scientific VISIONlite Software aus, um anwenderfreundliche Scan-, Rate-, Fixed- und Quant-Applikationen zu erhalten, die speziell auf Ihre analytischen Anforderungen oder auf eigenständige Pakete für die Farb-, Enzym- und Weinanalyse abgestimmt sind.
BeerCraft Software – Ergänzen Sie Ihr GENESYS 50 oder GENESYS 150 UV/VIS-Spektralphotometer mit vorprogrammierten Methoden, um auf Knopfdruck schnelle und einfache Bestimmungen von über zwanzig Bierattributen zu ermöglichen und so die Identität Ihres Biers und den Erfolg Ihrer Marke zu erhalten. 
Auswahlhilfe für GENESYS VIS- und UV/VIS-Spektralphotometer
Von Schulungen über Routinebestimmungen bis hin zur Entdeckung des nächsten bahnbrechenden Materials – GENESYS Spektralphotometer sind für die Anforderungen des modernen Labors von heute konzipiert.
Für Anwender entwickelt, für Ergebnisse konzipiert
Wie viel des ultravioletten und sichtbaren Spektrums müssen Sie abdecken? Wir verfügen über Geräte, die den gesamten Bereich oder nur den sichtbaren abdecken. Klicken Sie unten auf die Registerkarten UV/VIS und VIS, um unsere Gerätevergleiche zu sehen. 
Für Lehrlabore, Forschungslabore und die industrielle Qualitätskontrolle, die robuste Bauweise, Anwenderfreundlichkeit und Softwarefunktionalität erfordern
Für erweiterte Lehrlabore, F+E, Forschungs- und Life-Science-Anwendungen, die einen höheren Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern. Für erweiterte Lehrlabore, F+E, Forschungs- und Life-Science-Anwendungen, die einen höheren Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern. Für Labore, die ein Doppelstrahlgerät mit einer Referenzküvettenposition benötigen.
Klicken Sie auf die Gerätenamen, um weitere Informationen und Spezifikationen zu erhalten.
GENESYS 50
UV/VIS-Spektralphotometer
GENESYS 150
UV/VIS-Spektralphotometer
BioMate 160
UV/VIS-Spektralphotometer
GENESYS 180
UV/VIS-Spektralphotometer
MERKMALE:
Spektralbereich UV/VIS UV/VIS UV/VIS UV/VIS
Optik Zweistrahl Zweistrahl Zweistrahl Doppelstrahl
Display 7-Zoll-Touchscreen 7-Zoll-Touchscreen, neigbar 7-Zoll-Touchscreen, neigbar 7-Zoll-Touchscreen, neigbar
Passend für Reagenzgläser
Herausnehmbare und waschbare Einzelküvettenhalter/-auskleidungen
Kompatibel mit 4- und 8-fach-Küvettenwechslern* Nur einzelne Küvetten
Sipper, Peltier, Glasfasersonden-kompatibel
Ext., Transmission, Konzentration
Scan
Quant, fixiert, Live-Anzeige, OD600
Kinetik
Kompatible mit Thermo Scientific VISIONlite Software
WLAN-USB-Adapter, verfügbar
Drucker zum Einrasten verfügbar
Life-Science-Methoden – Nukleinsäure A260; Protein A280 und A205; kolorimetrische Assays zur Proteinbestimmung
✓ 
Probenkammer
  • Leicht zugängliche Probenkammer
  • Geeignet für Küvetten bis zu 100 mm (Küvettenhalter für diese Küvetten sind optional oder separat erhältlich)
  • Erhältliches Zubehör für Reagenzgläser mit bis zu 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe (mit hohem Reagenzglasdeckel)
Platz für (optional):
  • 8-fach-Küvettenwechsler
  • 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • Sipper-Zubehör
  • Verbindungsstück für Glasfasersonde
Platz für (optional):
  • 8-fach-Küvettenwechsler
  • 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • Sipper-Zubehör
  • Verbindungsstück für Glasfasersonde
  • 8-fach-Küvettenwechsler (standardmäßig)
Zusätzlich Platz für (optional):
  • 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • Sipper-Zubehör
  • Verbindungsstück für Glasfasersonde
Garantie 2 Jahre** 2 Jahre** 2 Jahre** 2 Jahre**
** Drei Jahre Garantie ab Registrierung des Geräts verfügbar
  Für Lehrlabore, Forschungslabore und die industrielle Qualitätskontrolle, die robuste Bauweise, Anwenderfreundlichkeit und Softwarefunktionalität erfordern Für Lehrlabore, Forschungslabore und die industrielle Qualitätskontrolle, die robuste Bauweise, Anwenderfreundlichkeit und Softwarefunktionalität erfordern Für erweiterte Lehrlabore, F+E und Forschungsanwendungen, die einen höheren Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern.
Klicken Sie auf die Gerätenamen, um weitere Informationen und Spezifikationen zu erhalten.
GENESYS 30
VIS-Spektralphotometer
GENESYS 40
VIS-Spektralphotometer
GENESYS 140
VIS-Spektralphotometer
MERKMALE:
Spektralbereich VIS VIS VIS
Optik Einstrahl Zweistrahl Zweistrahl
Display 5-Zoll-Farbbildschirm 7-Zoll-Touchscreen 7-Zoll-Touchscreen, neigbar
Passend für Reagenzgläser
Herausnehmbare und waschbare Probenkammer
Kompatibel mit 4- und 8-fach-Küvettenwechslern* Nur einzelne Küvetten Nur einzelne Küvetten
Sipper, Peltier, Glasfasersonden-kompatibel
A-T-C
Scan
Quant, fixiert, Live-Anzeige, OD600
Kinetik    
Kompatible mit Thermo Scientific VISIONlite Software
WLAN-USB-Adapter, verfügbar
Drucker zum Einrasten verfügbar
Life-Science-Methoden – Nukleinsäure A260; Protein A280 und A205; kolorimetrische Assays zur Proteinbestimmung
Probenkammer
  • Zugang von oben, vorne und seitlich
  • Fasst Küvetten bis zu 100 mm
  • Zubehör für Reagenzgläser mit bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
  • Zugang von oben, vorne und seitlich
  • Fasst Küvetten bis zu 100 mm
  • Zubehör für Reagenzgläser mit bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
Platz für (optional):
  • 8-fach-Küvettenwechsler
  • 4-fach-Küvettenwechsler
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat
  • Sipper-Zubehör
Garantie 2 Jahre** 2 Jahre** 2 Jahre**
** Drei Jahre Garantie ab Registrierung des Geräts verfügbar
BioMate 160 UV/VIS-Spektralphotometer in der Life-Science-Forschung
Das Thermo Scientific BioMate 160 UV/VIS-Modell umfasst Life-Science-Methoden zur Bestimmung von Nukleinsäuren A260, Protein A280 und A205, kolorimetrischen Proteinassays sowie OD600 und kann mit UV/VIS-Zubehör verwendet werden.
Spezifikationen der GENESYS UV/VIS-Spektralphotometer
GENESYS 50
GENESYS 150
BioMate 160
GENESYS 180
Optisches System
Zweistrahl
Doppelstrahl
Spektrale Bandbreite
2 nm
Lichtquelle (typische Lebensdauer)
Xenon-Blitzlampe (durchschnittlich > 5 Jahre, 3 Jahre mit Garantie)
Detektor
Zwei Silizium-Fotodioden
Wellenlängen
Bereich
190 bis 1.100 nm
Genauigkeit
± 0,5 nm
Wiederholgenauigkeit
< ± 0,2 nm
Scan-Geschwindigkeit
Langsam, mittel und schnell (bis zu 1.600 nm/min)
Datenauflösung
0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Photometrisch
Bereich
–2 bis +3,5 A
Display
–3 bis +5 A
Genauigkeit
± 0,002 A bei 0,5 A
± 0,004 A bei 1,0 A
± 0,008 A bei 2,0 A
Wiederholgenauigkeit1
± 0,001 A bei 1 A
Rauschen2
≤ 0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm
≤ 0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm
≤ 0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm
Drift3
<0,0005 A/h
Streulicht
< 1,0 % T 198 nm (KCl), < 0,05 % T bei 220 nm (NaI), < 0,03 % T bei 340 nm (NaNO2)
Basislinienstabilität
± 0,002A
Display
7-Zoll-Farb-Touchscreen, feststehend, hochauflösend, 800 × 1.280 Pixel
7-Zoll-Farb-Touchscreen, neigbar, hochauflösend, 800 × 1.280 Pixel
Tastenfeld
Touchscreen
Probenkammer
• Zugang von oben, vorne und seitlich
• Geeignet für Küvetten mit einer Schichtdicke bis 100 mm
• Zubehör für Reagenzgläser mit bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
• Auskleidung der Probenkammer entnehmbar und waschbar, mit magnetischer Befestigung und Niederhalter
Platz für (optional):
• 8-fach-Küvettenwechsler
• 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
• Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
• Sipper-Zubehör
• Verbindungsstück für Glasfasersonde
• 8-fach-Küvettenwechsler (standardmäßig)
Zusätzlich Platz für (optional):
• 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
• Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
• Sipper-Zubehör
• Verbindungsstück für Glasfasersonde
Drucker
Drucker zum Einrasten verfügbar
Konnektivität
• Einzelner USB-A-Anschluss für Flash-Speichergeräte zum Speichern von Methoden und Daten
• Duplex-USB-A unterstützt den Anschluss an einen Windows-Computer mit optionaler Fernsteuerungssoftware, Tastatur und Maus
• Export von Daten ins Netzwerk oder auf den PC über Ethernet oder WLAN
• Drucken über USB, Ethernet oder WLAN
Sprachen
Englisch (in Vorbereitung: Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thai)
Stromversorgung
Externer AC/DC-Wandler. Spannung und Frequenz (Hz) automatisch ausgewählt, 100 bis 240 Volt, 50 bis 60 Hz.
Abmessungen (B × T × H)
35,5 × 38,5 × 19,5 cm (14,0 × 15,2 × 7,7 in.)
Gewicht
7,5 kg (16,5 lb.)
Garantie
2 Jahre Standard mit einem Jahr Erweiterung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum
  1. Gemessen bei 1,0 A bei 546 nm.
  2. RMS bei 500 nm. 60 aufeinander folgende Messungen. 
  3. Bei 500 nm nach dem Aufwärmen. 2 h GENESYS 30, 1 h alle anderen.
GENESYS 30
GENESYS 40
GENESYS 140
Optisches System
Einstrahl
Zweistrahl
Spektrale Bandbreite
5 nm
5 nm
Lichtquelle (typische Lebensdauer)
Wolfram-Halogen (> 1.000 h)
Wolfram-Halogen (> 1.000 h)
Detektor
Silizium-Photodiode
Zwei Silizium-Fotodioden
Wellenlängen
Bereich
325 nm bis 1.100 nm
Genauigkeit
± 2 nm
± 0,5 nm
Wiederholgenauigkeit
<± 1 nm
<± 0,2 nm
Scan-Geschwindigkeit
Automatisch— bis zu 1.200 nm/min
Automatisch— bis zu 1.800 nm/min
Datenauflösung
1 nm
0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Photometrisch
Bereich
–3 bis +3 A
–3 bis +3,5 A
Display
–3 bis +3 A,
0 bis 200 000 % T,
0 bis 9 999 999 C
–3 bis +5 A
Genauigkeit
±0,002 A (0 bis 0,3 A)
0,5 % des Ext.-Wertes
(0,301 bis 2,5 A)
± 0,002 A bei 0,5 A
± 0,004 A bei 1,0 A
± 0,008 A bei 2,0 A
Wiederholgenauigkeit1
± 0,002 A
± 0,001 A bei 1 A
Rauschen2
≤ 0,001 A bei 0 A
≤ 0,001 A bei 1 A
≤ 0,002 A bei 2 A
≤ 0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm
≤ 0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm
≤ 0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm
Drift3
< 0,002 A/h
<0,0010 A/h
Streulicht
< 0,1 % T bei 340 und 400 nm
< 0,05 % T bei 340 und 400 nm
Basislinienstabilität
< 0,003 A
± 0,005 A
Display
5-Zoll-Diagonale, 32-Bit-Farbdisplay, 800 × 480 Pixel
7-Zoll-Farb-Touchscreen, feststehend, hochauflösend, 800 × 1.280 Pixel
7-Zoll-Farb-Touchscreen, neigbar, hochauflösend, 800 × 1.280 Pixel
Tastenfeld
23 gummierte Berührungstasten und Ziffernfeld
Touchscreen
  • Probenkammer
  • Zugang von oben, vorne und seitlich
  • Alle Plattformen können 100-mm-Zellen aufnehmen
  • Zubehör für Reagenzgläser mit bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
  • Auskleidung der Probenkammer entnehmbar und waschbar, mit magnetischer Befestigung und Niederhalter
Platz für (optional):
  • 8-fach-Küvettenwechsler
  • 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten für langen Lichtweg)
  • Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
  • Sipper-Zubehör
Drucker
Drucker zum Einrasten verfügbar
  • Konnektivität
  • USB-A-Anschluss auf der Vorderseite für Flash-Speicher zum Speichern von Methoden und Daten
  • USB-B an der Seite unterstützt den Anschluss an einen Windows-Computer, auf dem die optionale Fernsteuerungssoftware läuft; Export von Daten zum PC über USB
  • Einzelner USB-A-Anschluss für Flash-Speichergeräte zum Speichern von Methoden und Daten
  • Duplex-USB-A unterstützt den Anschluss an einen Windows-Computer mit optionaler Fernsteuerungssoftware, Tastatur und Maus
  • Export von Daten ins Netzwerk oder auf den PC über Ethernet oder WLAN
  • Drucken über USB, Ethernet oder WLAN
Sprachen
Englisch (in Vorbereitung: Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thai)
Stromversorgung
Externer AC/DC-Wandler. Spannung und Frequenz (Hz) automatisch ausgewählt, 100 bis 240 Volt, 50 bis 60 Hz.
Abmessungen (B × T × H)
35,5 × 38,5 × 19,5 cm (14,0 × 15,2 × 7,7 in.)
Gewicht
7,5 kg (16,5 lb.)
Garantie
2 Jahre Standard mit einem Jahr Erweiterung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum
  1. Gemessen bei 1,0 A bei 546 nm.
  2. RMS bei 500 nm. 60 aufeinander folgende Messungen. 
  3. Bei 500 nm nach dem Aufwärmen. 2 h GENESYS 30, 1 h alle anderen.
Bestellinformationen für GENESYS UV/VIS-Spektralphotometer
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.