    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MHC Class I (H-2Db) Antibodies
          Invitrogen
          MHC Class I (H-2Db) Monoclonal Antibody (28-14-8), Biotin, eBioscience™
          5 Published Figures
          3 References
          View all (27) MHC Class I (H-2Db) antibodies
          Tech Support
          Cite MHC Class I (H-2Db) Monoclonal Antibody (28-14-8), Biotin, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Published Figures (5)
          MHC Class I (H-2Db) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MHC Class I (H-2Db) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          MHC Class I (H-2Db) Antibody (13-5999-85) in Flow
          Oncogene 2019 - Figure 6. CXCL14-mediated tumor suppression is abrogated by MHC-I knockdown in HNC cells. MOE/E6E7 CXCL14 cells were transduced with shRNAs directed to B2M and enriched for knockdown by FACS sorting for the bottom 10% of MHC-I expressing cells (MOE/E6E7 CXCL14/shB2M ). Flow cytometric analysis of H-2D b (A) and H-2K b (B) MHC-I molecules in MOE/E6E7 Vector (gray), MOE/E6E7 CXCL14 (blue), and MOE/E6E7 ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MHC Class I (H-2Db) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Db) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Db) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Db) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Db) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          13-5999-85
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µg/test
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), Biotin, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          28-14-8
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • APC 
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_466876
          Product Specific Information
          Description: The 28-14-8 monoclonal antibody reacts with the mouse MHC class I, H-2D^b, and cross-reacts with H-2L^d, H-2D^q and/or H-2L^q. Binding of 28-14-8 to the alpha 3 domain of H-2L^d is not dependent on beta2-microglobulin.
          Applications Reported: 28-14-8 has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: The 28-14-8 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8.
          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: H-2 class I histocompatibility antigen, D-B alpha chain; H-2D cell surface glycoprotein; H-2D(B); H2-DC1-beta transplantation antigen protein; H2D1; H2DB; H2L; H2LD; MHC class I antigen; MHC class I H-2Dp; MHC class I H2 antigen; MHC H2-D-q alpha-chain; Q5k protein
          View more View less
          Gene Aliases: H-2D; H2-D; H2-D1
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P01899
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 14964
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding protein binding beta-2-microglobulin binding peptide binding peptide antigen binding T cell receptor binding poly(A) RNA binding TAP binding protein heterodimerization activity major histocompatibility complex protein
          Process(es)
          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity immune system process antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-dependent immune response antigen processing and presentation
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline