    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • KIF2B Antibodies
          Proteintech
          KIF2B Polyclonal Antibody
          View all (7) KIF2B antibodies
          Tech Support
          Cite KIF2B Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          KIF2B Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          KIF2B Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          KIF2B Antibody (13711-1-AP) in WB
          Mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13711-1-AP (KIF2B antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          KIF2B Antibody in Western Blot (WB)
          KIF2B Antibody in Western Blot (WB)
          KIF2B Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          KIF2B Polyclonal Antibody
          Product Details
          13711-1-AP
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          KIF2B Fusion Protein Ag4648 (1-350 aa encoded by BC033802)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.21 mg/mL
          Amount
          31.5 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MASQFCLPE SPCLSPLKPL KPHFGDIQEG IYVAIQRSDK RIHLAVVTEI NRENYWVTVE WVEKAVKKGK KIDLETILLL NPALDSAEHP MPPPPLSPLA LAPSSAIRDQ RTATKWVAMI PQKNQTASGD SLDVRVPSKP CLMKQKKSPC LWEIQKLQEQ REKRRRLQQE IRARRALDVN TRNPNYEIMH MIEEYRRHLD SSKISVLEPP QEHRICVCVR KRPLNQRETT LKDLDIITVP SDNVVMVHES KQKVDLTRYL QNQTFCFDHA FDDKASNELV YQFTAQPLVE SIFRKGMATC FAYGQTGSGK TYTMGGDFSG TAQDCSKGIY ALVAQDVFLL LRNSTYEKLD L (1-350 aa encoded by BC033802)
          Target Information
          KIF2B is the plus end-directed microtubule-dependent motor required for spindle assembly and chromosome movement. KIF2B has microtubule depolymerization activity.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: kif2b {ECO:0000312|EMBL:AAH83841.1, ECO:0000312|RGD:1359248}; kinesin protein; Kinesin-like protein KIF2B; NYD-KIF2; testis tissue sperm-binding protein Li 82P; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1700063D03Rik; KIF2B
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8N4N8, (Rat) Q5XI51, (Mouse) Q8C0N1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 84643, (Rat) 287624, (Mouse) 73470
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding microtubule motor activity ATP binding microtubule binding ATPase activity microtubule binding motor protein
          Process(es)
          microtubule-based movement microtubule depolymerization cell division metaphase plate congression regulation of chromosome segregation mitotic nuclear division metabolic process cell cycle
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline