    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TRA-1-60 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Monoclonal Antibody (TRA-1-60), eBioscience™
          14 Published Figures
          23 References
          View all (10) TRA-1-60 antibodies
          Tech Support
          Cite TRA-1-60 (Podocalyxin) Monoclonal Antibody (TRA-1-60), eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (14)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 15
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody (14-8863-95) in Flow
          Staining of 2102Ep human embryonal carcinoma cell line with 0.25 µg of Mouse IgM Isotype Control Purified (Product # 14-4752-82) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Human TRA-1-60 Purified (filled histogram) followed by Anti-Mouse IgM PE (Product # 12-5890-82).Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TRA-1-60 (Podocalyxin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          14-8863-95
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-Dependent
          View 4 publications 4 publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 10 publications 10 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.5 µg/test
          View 6 publications 6 publications
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-Dependent
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Published species
          Human, Non-human primate, Rhesus monkey
          Host/Isotype
          Mouse / IgM
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          TRA-1-60
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 mg
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2865302
          Product Specific Information
          Description: The TRA-1-60 antibody recognizes a protein expressed on undifferentiated human embryonic stem cells (ES), embyronal carcinoma cells (EC), and embryonic germ cells (EG). Like other stem cell specific markers, the epitope recognized by the TRA-1-60 antibody is lost upon cell differentiation. Contrary to early reports that the TRA-1-60 epitope can be destroyed by neuraminidase digestion, new strudies have shown that TRA-1-60 recognizes a neurominidase resistent antigen. The TRA-1-60 antibody is known to specifically recognize a carbohydrate epitope on a keratan sulfated glycoprotein recently identified as podocalyxin, a member of the CD34-related family of sialomucins. Podocalyxin is a transmembrane glycoprotein originally identified on epithelial glomerular cells known as podocytes, and the protein has also been implicated in the development of aggressiveness in a variety of cancers, including breast and prostate cancer.
          Applications Reported: This TRA-1-60 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, immunoblotting, and immunofluorescence.
          Applications Tested: This TRA-1-60 antibody has been tested by flow cytometric analysis of the human embryonal carcinoma (EC) line 2102Ep. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. This antibody has also been tested by immunoblotting of 2102Ep cell extracts, yielding a band of approximately 200-250 kDa (reducing and non-reducing conditions). It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          TRA-1-60 is a cell surface antigen, expressed along with SSEA-3, SSEA-4 and TRA-1-81 in human embryonic stem cells, embryonal carcinoma cells and induced pluripotent stem cells (iPS). These surface markers are lost during the differentiation process. In contrast, SSEA-1 is absent in undifferentiated human stem cells but is present on the cell surface after retinoic acid mediated differentiation.
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline