    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD266 Antibodies
          Invitrogen
          CD266 (TWEAK Receptor) Monoclonal Antibody (ITEM-4), Functional Grade, eBioscience™
          1 Published Figure
          4 References
          View all (31) CD266 antibodies
          Tech Support
          Cite CD266 (TWEAK Receptor) Monoclonal Antibody (ITEM-4), Functional Grade, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Published Figures (1)
          CD266 (TWEAK Receptor) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD266 (TWEAK Receptor) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD266 (TWEAK Receptor) Antibody (16-9018-85) in WB
          Molecular endocrinology (Baltimore, Md.) 2015 - Published figure using CD266 (TWEAK Receptor) monoclonal antibody (Product # 16-9018-85) in Western Blot {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD266 (TWEAK Receptor) Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          16-9018-85
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-Dependent
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µg/test
          View 1 publication 1 publication
          Neutralization (Neu)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Functional Assay (Functional)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Published species
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), Functional Grade, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ITEM-4
          Conjugate
          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2573122
          Product Specific Information
          Description: The ITEM-4 antibody reacts with human TWEAK Receptor/Fn14 (fibroblast growth factor-inducible 14 kDa protein). Fn14 is distantly related to the TNFR family, containing one cysteine-rich domain in the extracellular region and a TNFR-associated factor binding domain but does not contain a death domain (DD) cytoplasmic region. Fn14 plays a role in TWEAK-induced endothelial cell migration, proliferation, and angiogenesis. TWEAK-induced cell death via Fn14 includes both apoptosis and necrosis and can be blocked by an anti-TWEAK antibody, CARL-1. Fn14 is expressed on HUVEC and in some cancer tissues but not on freshly isolated PBMCs. Fn14 mRNA expression has been identified during liver regeneration. It has been reported that ITEM-4 cross-reacts with mouse Fn14. In the mouse, Fn14 is reported to be constitutively expressed by Colon 26 cell line.
          The ITEM-4 antibody has been show to have blocking function.
          Applications Reported: This ITEM-4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, western blotting, and immunohistochemical staining of frozen tissue sections.
          Applications Tested: This ITEM-4 antibody has been tested by flow cytometry of CD266 transfected cell lines. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Storage and handling: Use in a sterile environment.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Target Information
          TWEAK is a member of the TNF family and was first described as a weak inducer of apoptosis in demonstrate that this relatively small molecule is a fully transformed cell lines. Recently, a receptor for TWEAK was isolated by expression cloning from a HUVEC cell cDNA library. TweakR is a small protein belonging to TNF receptor super family. TweakR is capable of intiating a proliferative signal by binding to TRAF1, 2, and 3. TweakR mRNA is upregulated during tissue regeneration in the aorta and liver. It may also play a role in vascular cell migration and angiogenesis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD266; FGF-inducible 14; fibroblast growth factor regulated protein 2; Fibroblast growth factor-inducible immediate-early response protein 14; Fibroblast growth factor-regulated protein 2; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 12A; Tweak-receptor; TweakR; type I transmembrane protein Fn14
          View more View less
          Gene Aliases: AI255180; C87282; CD266; Fgfrp2; FN14; HPIP; TNFRSF12A; TWEAK-R; TWEAKR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NP84, (Mouse) Q9CR75
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 51330, (Mouse) 27279
          View more View less
          Function(s)
          protein binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          angiogenesis apoptotic process substrate-dependent cell migration, cell attachment to substrate cell adhesion cell differentiation positive regulation of apoptotic process regulation of angiogenesis positive regulation of axon extension regulation of wound healing extrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway multicellular organism development
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline