    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SMO Antibodies
          Proteintech
          SMO Polyclonal Antibody
          32 References
          View all (32) SMO antibodies
          Tech Support
          Cite SMO Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          SMO Antibody (20787-1-AP) in IHC (P)
          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer tissue slide using (Product # 20787-1-AP) (SMO antibody) at dilution of 1:1,000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SMO Polyclonal Antibody
          Product Details
          20787-1-AP
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          -
          View 23 publications 23 publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 4 publications 4 publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 5 publications 5 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Published species
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          SMO Fusion Protein Ag14322 (546-787 aa encoded by BC009989)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.44 mg/mL
          Amount
          66 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: RRTWCRLTG QSDDEPKRIK KSKMIAKAFS KRHELLQNPG QELSFSMHTV SHDGPVAGLA FDLNEPSADV SSAWAQHVTK MVARRGAILP QDISVTPVAT PVPPEEQANL WLVEAEISPE LQKRLGRKKK RRKRKKEVCP LAPPPELHPP APAPSTIPRL PQLPRQKCLV AAGAWGAGDS CRQGAWTLVS NPFCPEPSPP QDPFLPSAPA PVAWAHGRRQ GLGPIHSRTN LMDTELMDAD SDF (546-787 aa encoded by BC009989)
          Target Information
          Smoothened drosophila homolog (SMOH) is a serpentine protein belonging to the G-protein coupled receptor Fz/Smo family with 787 aa, seven transmembrane G protein-coupled receptors with 4 glycosylation sites and a putative extracellular amino terminus. Smoothened activated by b-Arrestin 2 and GRK2 acts as a receptor for Shh, the Sonic hedgehog gene product, and is a positive regulator of hedgehog signaling pathway along with the smoothened inhibitor patched protein (PTCH) and regulates vertebrate developmental processes, cellular proliferation and differentiation by activating transcription factor Gli. Smoothened mutants are known to cause sporadic basal cell carcinoma of the skin. It is known to express widely in heart and brain.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: bent body; candidate receptor for sonic hedgehog; frizzled family member 11; HGNC:11119; Protein Gx; Protein SMOH; Protein smoothened; seven transmembrane helix receptor; smoothened homolog; smoothened, frizzled family receptor; smoothened, seven transmembrane spanning receptor
          View more View less
          Gene Aliases: bnb; CRJS; E130215L21Rik; FZD11; Gx; PHLS; SMO; SMOH; smoothened
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q99835, (Mouse) P56726, (Rat) P97698
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6608, (Mouse) 319757, (Rat) 25273
          View more View less
          Function(s)
          cAMP-dependent protein kinase inhibitor activity transmembrane signaling receptor activity G-protein coupled receptor activity patched binding protein binding oxysterol binding protein kinase A catalytic subunit binding protein sequestering activity signal transducer activity drug binding Wnt-protein binding molecular_function Wnt-activated receptor activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter ossification vasculogenesis osteoblast differentiation in utero embryonic development cell fate specification neural crest cell migration negative regulation of protein phosphorylation hair follicle development heart looping positive regulation of neuroblast proliferation positive regulation of mesenchymal cell proliferation heart morphogenesis determination of left/right asymmetry in lateral mesoderm type B pancreatic cell development protein import into nucleus apoptotic process signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway smoothened signaling pathway determination of left/right symmetry ventral midline determination pattern specification process neuroblast proliferation central nervous system development midgut development cell proliferation positive regulation of cell proliferation tissue development anterior/posterior pattern specification dorsal/ventral pattern formation gene expression regulation of gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression spinal cord dorsal/ventral patterning dentate gyrus development cerebellar cortex morphogenesis thalamus development dorsal/ventral neural tube patterning central nervous system neuron differentiation cerebral cortex development positive regulation of cell migration epithelial cell differentiation negative regulation of epithelial cell differentiation hair follicle morphogenesis protein localization to nucleus multicellular organism growth positive regulation of multicellular organism growth positive regulation of protein import into nucleus odontogenesis of dentin-containing tooth negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA binding positive regulation of smoothened signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of organ growth astrocyte activation cell development digestive tract development embryonic organ development developmental growth skeletal muscle fiber development smooth muscle tissue development forebrain morphogenesis homeostasis of number of cells within a tissue epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation protein stabilization myoblast migration negative regulation of hair follicle development contact inhibition atrial septum morphogenesis mammary gland epithelial cell differentiation epithelial-mesenchymal cell signaling somite development pancreas morphogenesis left/right axis specification cellular response to cholesterol dopaminergic neuron differentiation commissural neuron axon guidance mesenchymal to epithelial transition involved in metanephric renal vesicle formation positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis response to inositol regulation of somatic stem cell population maintenance regulation of heart morphogenesis positive regulation of hh target transcription factor activity multicellular organism development smoothened signaling pathway involved in ventral spinal cord patterning smoothened signaling pathway involved in regulation of cerebellar granule cell precursor cell proliferation axon extension involved in axon guidance detection of cell density by contact stimulus involved in contact inhibition regulation of stem cell population maintenance spermatogenesis response to wounding response to organic substance facial nerve development neuron projection regeneration osteoblast proliferation non-canonical Wnt signaling pathway canonical Wnt signaling pathway renal system development
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline