  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD133 (Prominin-1) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD133 (Prominin-1) Monoclonal Antibody (EMK08), PE-Cyanine7, eBioscience™
          View all (38) CD133 (Prominin-1) antibodies
          Tech Support
          Cite CD133 (Prominin-1) Monoclonal Antibody (EMK08), PE-Cyanine7, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD133 (Prominin-1) Antibody (25-1339-41) in Flow
          Staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD45 FITC (Product # 11-0459) and Mouse IgG2b K Isotype Control PE-Cyanine7 (Product # 25-4732) (left) or Anti-Human CD133 PE-Cyanine7 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          25-1339-41
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.125 µg)/test
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), PE-Cyanine7, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          EMK08
          Conjugate
          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          569/780 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2688272
          Product Specific Information
          Description: The EMK08 monoclonal antibody reacts with human CD133 (Prominin-1), a 120 kDa member of the pentaspan family of proteins, which also includes Prominin-2. Their expression is found within plasma membrane protrusions such as epithelial microvilli. CD133 can exist in a number of alternatively spliced isoforms, and the protein has several N-linked glycosylation sites; the occurrence of both may be tissue-dependent. Human CD133 was first identified as an epitope expressed on CD34+ hematopoietic progenitors. Although the ligand and function of CD133 remain unknown, it has since proven to be very useful as a marker for both stem cells and cancer stem cells. In addition to its expression on hematopoietic precursors, CD133 has been used to identify tumorigenic colon cancer stem cells, brain cancer stem cells, prostate cancer stem cells, in addition to others.
          The binding of the EMK08 antibody does not block the binding of another anti-human CD133 antibody, TMP4 (Product # 12-1338) indicating that they recognize distinct epitopes.
          Applications Reported: This EMK08 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This EMK08 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest
          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.
          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4 degrees C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          Excitation: 488-561 nm; Emission: 775 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.
          Target Information
          The CD133 (AC133) antigen is a 97 kDa glycoprotein, with 5 transmembrane domains, that shows up as a 120 kDa band on protein gels due to glycosylation. CD133 is a cell surface marker expressed by immature hematopoietic stem cells but not mature blood cells. In addition to hematopoietic stem and progenitor cells, CD133 has been found to be a marker for other stem and progenitor cells including neural and embryonic stem cells. CD133 has been shown to be expressed in cancers, including some leukemias and brain tumors, that may be derived from stem cells. Low level expression could also be detected in the kidney, pancreas, placenta, and fetal liver. Mutations in this gene have been shown to result in retinitis pigmentosa and Stargardt disease. Expression of the CD133 gene is also associated with several types of cancer. CD133 is expressed from at least five alternative promoters that are expressed in a tissue-dependent manner, and multiple transcript variants encoding different isoforms have been found.
          How to use the Panel Builder
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline