    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IL-1 beta Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Interleukin-1beta (IL-1beta) Monoclonal Antibody (IL1B/465)
          View all (138) IL-1 beta antibodies
          Tech Support
          Cite Interleukin-1beta (IL-1beta) Monoclonal Antibody (IL1B/465)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Interleukin-1beta (IL-1beta) Monoclonal Antibody (IL1B/465)
          Product Details
          3553-MSM7-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          IL1B/465
          Immunogen
          Recombinant full-length human IL1B protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Interleukin-1 beta (IL-1 beta) is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. IL-1 beta is synthesized in response to inflammatory stimuli as a 31 kDa inactive pro-form that accumulates in the cytosol. Cleavage of pro-IL-1 beta into the active 17 kDa protein requires the activation of inflammasomes, which are multi-protein complexes that respond to pathogens, stress conditions, and other danger signals. Inflammasome activation triggers the processing of the caspase-1 precursor into its active form, which in turn cleaves pro-IL-1 beta. IL-1 beta lacks a signal sequence peptide for classical ER/Golgi pathway and is secreted alongside caspase-1 via an alternate and incompletely understood mechanism. Although IL-1 beta is most often secreted in its active form, secretion of the uncleaved protein may be detectable under some biological conditions. IL-1 beta signals through two receptors, IL-1RI and IL-1RII, both of which are shared with IL-1 alpha. IL-1 beta activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. IL-1 beta play an important role in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses to infection and injury. Elevated levels of IL-1 beta have been associated with many chronic inflammatory conditions IL-1 beta neutralizing antibodies potential therapeutic value.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Catabolin; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta inducing factor; il 1b; IL 1β; IL-1 beta; IL1 B; IL1B; IL1β; ILN; Interleukin; Interleukin 1 beta precursor; interleukin 1 precursor polypeptide; interleukin 1beta; Interleukin-1 beta; Interleukin-1b; Interleukin1 beta; LAF; Osteoclast activating factor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; pro-interleukin-1-beta; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: IL-1; IL1-BETA; IL1B; IL1beta; IL1F2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P01584
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3553
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity interleukin-1 receptor binding integrin binding protein binding protein domain specific binding receptor agonist activity
          Process(es)
          fever generation positive regulation of cytokine production positive regulation of T cell mediated immunity apoptotic process inflammatory response immune response signal transduction JNK cascade cell-cell signaling embryo implantation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to carbohydrate vascular endothelial growth factor production positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression positive regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation negative regulation of glucose transport smooth muscle adaptation cytokine-mediated signaling pathway hyaluronan biosynthetic process positive regulation of cell migration neutrophil chemotaxis positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway positive regulation of prostaglandin biosynthetic process positive regulation of fever generation positive regulation of prostaglandin secretion response to lipopolysaccharide positive regulation of chemokine production positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of immature T cell proliferation in thymus response to ATP positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion ectopic germ cell programmed cell death positive regulation of T cell proliferation regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of MAPK cascade positive regulation of MAPK cascade positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of angiogenesis negative regulation of lipid metabolic process positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of complement activation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade negative regulation of insulin receptor signaling pathway positive regulation of protein export from nucleus astrocyte activation regulation of defense response to virus by host positive regulation of inflammatory response regulation of neurogenesis negative regulation of neurogenesis regulation of insulin secretion negative regulation of synaptic transmission defense response to Gram-positive bacterium leukocyte migration negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of lipid catabolic process regulation of nitric-oxide synthase activity positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis positive regulation of cell division positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of glial cell proliferation positive regulation of cell adhesion molecule production negative regulation of adiponectin secretion regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade monocyte aggregation interleukin-1-mediated signaling pathway response to interleukin-1 cellular response to lipopolysaccharide cellular response to mechanical stimulus cellular response to xenobiotic stimulus positive regulation of monocyte chemotactic protein-1 production extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand cellular response to interleukin-17 positive regulation of neuroinflammatory response positive regulation of p38MAPK cascade positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of RNA biosynthetic process regulation of establishment of endothelial barrier regulation of secretion by cell negative regulation of gap junction assembly positive regulation of occluding junction disassembly positive regulation of T-helper 1 cell cytokine production negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline