    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 15 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Cytokeratin 15 (Esophageal Squamous Cell Carcinoma Marker) Monoclonal Antibody (SPM190)
          View all (44) Cytokeratin 15 antibodies
          Tech Support
          Cite Cytokeratin 15 (Esophageal Squamous Cell Carcinoma Marker) Monoclonal Antibody (SPM190)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Cytokeratin 15 (Esophageal Squamous Cell Carcinoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin 15 (Esophageal Squamous Cell Carcinoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Cytokeratin 15 (Esophageal Squamous Cell Carcinoma Marker) Antibody (3866-MSM1X-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Basal Cell Carcinoma stained with Cytokeratin 15 Mouse Monoclonal Antibody (SPM190). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cytokeratin 15 (Esophageal Squamous Cell Carcinoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 15 (Esophageal Squamous Cell Carcinoma Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Cytokeratin 15 (Esophageal Squamous Cell Carcinoma Marker) Monoclonal Antibody (SPM190)
          Product Details
          3866-MSM1X-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine, Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          SPM190
          Immunogen
          A 17 amino acids synthetic peptide from the C- terminal of Human Cytokeratin 15
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Cytokeratin 15 is a member of the keratin gene family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. Most of the type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains and are clustered in a region on chromosome 17q21. 2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C K1CO; CK-15; cytokeratin 15; Cytokeratin-15; K15; keratin 15, type I; Keratin, type I cytoskeletal 15; Keratin-15; keratin-15, basic; keratin-15, beta; KRT1; krt15 {ECO:0000250|UniProtKB:P19012}; type I cytoskeletal 15; Type I keratin Ka15; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CK15; K15; K1CO; Ka15; KRT15; KRTB
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P19012, (Rat) Q6IFV3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Bovine) 507464, (Human) 3866, (Rat) 287700
          View more View less
          Function(s)
          structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton protein binding structural constituent of epidermis scaffold protein binding
          Process(es)
          morphogenesis of an epithelium epidermis development epithelial cell differentiation intermediate filament organization intermediate filament-based process
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline