    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MMP-9 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          MMP9 (Matrix Metalloproteinase 9) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rMMP9, 1769)
          View all (80) MMP-9 antibodies
          Tech Support
          Cite MMP9 (Matrix Metalloproteinase 9) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rMMP9, 1769)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MMP9 (Matrix Metalloproteinase 9) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MMP9 (Matrix Metalloproteinase 9) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          MMP9 (Matrix Metalloproteinase 9) Antibody (4318-MSM6-P0) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human spleen using MMP9 (Matrix Metalloproteinase 9) Recombinant Monoclonal Antibody (Product # 4318-MSM6-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MMP9 (Matrix Metalloproteinase 9) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP9 (Matrix Metalloproteinase 9) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          MMP9 (Matrix Metalloproteinase 9) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rMMP9, 1769)
          Product Details
          4318-MSM6-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          rMMP9, 1769
          Immunogen
          Recombinant full-length human MMP-9 protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          MMP9 (matrix metallopeptidase 9, GELB, CLG4B) is a matrix metalloproteinase, a family of zinc and calcium-dependent endopeptidases that degrade extracellular matrix proteins. MMP9 is secreted as a 92kDa zymogen and cleavage of pro-MMP9 results in the active enzyme with a molecular weight of 82kDa. MMP9 has a gelatin-binding domain consisting of three fibronectin type II units, a catalytic domain containing the zinc-binding site, a proline-rich type V collagen-homologous domain and a hemopexin-like domain. MMP9 is produced by monocytes, macrophages, neutrophils, keratinocytes, fibroblasts, osteoclasts and endothelial cells, and is involved in inflammatory responses, tissue remodeling, wound healing, tumor growth and metastasis. MMP9 is supplied by bone marrow-derived cells and contributes to skin carcinogenesis. Further, MMP9 degrades type IV and V collagens. Studies in rhesus monkeys suggest that the enzyme is involved in IL-8-induced mobilization of hematopoietic progenitor cells from bone marrow, and murine studies suggest a role in tumor-associated tissue remodeling. Studies have shown that elevated MMP9 is associated with progression of idiopathic atrial fibrillation and aortic aneurysm.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 92 kDa gelatinase; 92 kDa type IV collagenase; Gelatinase B; Gelatinase-B; GELB; macrophage gelatinase; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase); Matrix metalloproteinase-9; Matrix metalloproteinase9; MMP; MMP-9; MMP9; MMPs; type V collagenase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; MMP9
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P14780
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4318
          View more View less
          Function(s)
          endopeptidase activity metalloendopeptidase activity serine-type endopeptidase activity protein binding collagen binding peptidase activity metallopeptidase activity zinc ion binding hydrolase activity identical protein binding metal ion binding
          Process(es)
          skeletal system development positive regulation of protein phosphorylation proteolysis apoptotic process embryo implantation cell migration extracellular matrix disassembly extracellular matrix organization macrophage differentiation collagen catabolic process endodermal cell differentiation positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of DNA binding positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway ephrin receptor signaling pathway regulation of multicellular organismal process positive regulation of keratinocyte migration cellular response to lipopolysaccharide cellular response to UV-A positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria regulation of neuroinflammatory response negative regulation of cation transmembrane transport response to amyloid-beta positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of epithelial cell differentiation involved in kidney development negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline