    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MUC5AC Antibodies
          NeoBiotechnologies
          MUC5AC (Mucin 5AC/Gastric Mucin) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rMUC5AC, 3779)
          View all (62) MUC5AC antibodies
          Tech Support
          Cite MUC5AC (Mucin 5AC/Gastric Mucin) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rMUC5AC, 3779)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MUC5AC (Mucin 5AC/Gastric Mucin) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MUC5AC (Mucin 5AC/Gastric Mucin) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          MUC5AC (Mucin 5AC/Gastric Mucin) Antibody (4586-MSM10-P0) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human colon using MUC5AC (Mucin 5AC, Gastric Mucin) Recombinant Monoclonal Antibody (Product # 4586-MSM10-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MUC5AC (Mucin 5AC/Gastric Mucin) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MUC5AC (Mucin 5AC/Gastric Mucin) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          MUC5AC (Mucin 5AC/Gastric Mucin) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rMUC5AC, 3779)
          Product Details
          4586-MSM10-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Chicken, Cat, Human, Mammal, Mouse, Non-human primate, Pig, Rabbit, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          rMUC5AC, 3779
          Immunogen
          M1 mucin preparation from the fluid of an ovarian mucinous cyst belonging to an O Le(a-b) patient
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          This antibody does not react with Cow.
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          The antibody 2-25LE reacts with Lewisb blood group antigen, a carbohydrate determinant carried on both glycolipids and glycoproteins, detected on erythrocytes, certain epithelial cells, and in secretions of certain individuals.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Gastric mucin; lewis B blood group antigen; Major airway glycoprotein; MUC-5AC; mucin 5, subtypes A and C; mucin 5, subtypes A and C, tracheobronchial/gastric; mucin 5ac; mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming pseudogene; Mucin-5 subtype AC, tracheobronchial; Mucin-5AC; TBM; Tracheobronchial mucin
          View more View less
          Gene Aliases: 2210005L13Rik; leB; MGM; MUC5; MUC5AC; mucin; TBM
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P98088
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Pig) 100170143, (Human) 4586, (Pig) 110259210, (Mouse) 17833, (Rat) 682837
          View more View less
          Function(s)
          extracellular matrix structural constituent metal ion binding protein binding molecular_function extracellular matrix protein
          Process(es)
          extracellular fibril organization phosphatidylinositol-mediated signaling positive regulation of cell proliferation regulation of signal transduction response to ozone response to sulfur dioxide epithelial cell differentiation response to lipopolysaccharide response to vitamin A cellular response to retinoic acid cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to glucocorticoid stimulus
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline