    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Resistin Antibodies
          Invitrogen
          Resistin Polyclonal Antibody, PeproTech®
          View all (42) Resistin antibodies
          Tech Support
          Cite Resistin Polyclonal Antibody, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Resistin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Resistin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Resistin Antibody (500-P182G-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Murine Resistin by Western Blot analysis Resistin Polyclonal Antibody (Product # 500-P182G-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Murine Resistin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Resistin Antibody in Western Blot (WB)
          Resistin Antibody in Western Blot (WB)
          Resistin Antibody in ELISA (ELISA)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Resistin Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Product Details
          500-P182G-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.5-2.0 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Goat
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Murine Resistin
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2929685
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: SSMPLCPIDE AIDKKIKQDF NSLFPNAIKN IGLNCWTVSS RGKLASCPEG TAVLSCSCGS ACGSWDIREE KVCHCQCARI DWTAARCCKL QVAS.
          Preparation: Produced from sera of goats immunized with highly pure Recombinant Murine Resistin. Anti-Murine Resistin-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Murine Resistin matrix.
          Sandwich ELISA: To detect Murine Resistin by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Murine Resistin (500-P182GBt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Murine Resistin.
          Western Blot: To detect Murine Resistin by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Murine Resistin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          Target Information
          Adipose tissue is an energy reserve in animals and is strictly regulated. Adipose cells produce and secrete numerous physiologically important proteins, such as lipoprotein lipase (LPL), leptin, adipocyte complement related protein of 30 kDa (Acrp30), perilipin, and resistin. Resistin, also known as Adipocyte Secreted Factor (ADSF) and FIZZ3, is a cytokine that is specifically secreted by adipocytes. While the function of resistin is not well understood, it appears to have key paracrine roles and has a suggested role in type 2 diabetes. Studies show that in obese, diabetic mice the levels of serum resistin are increased, which has an antagonistic effect on insulin. Additional studies have shown that resistin causes insulin resistance and glucose intolerance in mice. Resistin gene expression requires C/EBP alpha, which is necessary and sufficient for expression. Studies show that the coactivators CBP and p300, which have been shown to display histone acetyltransferase (HAT) activity, abundantly acetylate the histones at the resistin promoter suggesting their role in activating chromatin for resistin transcription. Numerous PPAR gamma and RXR ligands have been shown to downregulate resistin expression in adipocytes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Adipose tissue specific secretory factor; adipose tissue-specific secretory factor; adipose-specific cysteine-rich secreted protein A12-alpha; C/EBP epsilon regulated myeloid specific secreted cysteine rich protein precursor 1; cysteine-r; cysteine-rich secreted protein FIZZ3; dominant inhibitory adipocyte-specific secretory factor; dri; found in inflammatory zone 3; MGC126603; MGC126609; RSN; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ADSF; Fizz3; Rstn; Xcp4
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q99P87
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 57264
          View more View less
          Function(s)
          hormone activity
          Process(es)
          signal transduction positive regulation of collagen metabolic process positive regulation of smooth muscle cell migration response to insulin fat cell differentiation positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of synaptic transmission negative regulation of feeding behavior positive regulation of progesterone secretion
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0