    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Progesterone Receptor Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Progesterone Receptor (Marker of Progestin Dependence) Monoclonal Antibody (PGR/2694)
          View all (152) Progesterone Receptor antibodies
          Tech Support
          Cite Progesterone Receptor (Marker of Progestin Dependence) Monoclonal Antibody (PGR/2694)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Progesterone Receptor (Marker of Progestin Dependence) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Progesterone Receptor (Marker of Progestin Dependence) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Progesterone Receptor (Marker of Progestin Dependence) Antibody (5241-MSM4-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Endometrial Carcinoma stained with Progesterone Receptor Mouse Monoclonal Antibody (PGR/2694). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Progesterone Receptor (Marker of Progestin Dependence) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Progesterone Receptor (Marker of Progestin Dependence) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          Progesterone Receptor (Marker of Progestin Dependence) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Progesterone Receptor (Marker of Progestin Dependence) Monoclonal Antibody (PGR/2694)
          Product Details
          5241-MSM4-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PGR/2694
          Immunogen
          Recombinant fragment of human Progesterone Receptor (PGR) protein (around aa 483-571).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The progesterone receptor (PR) is a member of the steroid family of nuclear receptors. The PR mediates the physiological effects of progesterone, which plays a central role in reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. PR is found as a 94 kDa protein (Form A) or a 120 kDa protein (Form B) due to the use of alternative translation initiation sites. PR-B is the transcriptionally active form and is responsible for activating genes for the maintenance of the endometrium, maintenance of pregnancy, and inhibition of ovulation. PR-A is identical to PR-B except for a 165 amino acid deletion at the N-terminus. This deletion exposes a 140 amino acid inhibitory domain (ID) that acts as a repressor of steroid hormone transcriptional activity. In its inactive state, PgR forms a multiprotein complex which includes heat shock proteins and immunophins. Upon binding of progesterone hormone to its receptor, there is a conformational change that allows dimerization and binding of the receptor to progesterone response elements (PRE) sequences, resulting in activated transcription. A Null mutation in the PGR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Nuclear receptor subfamily 3 group C member 3; PR; Progesterone receptor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: NR3C3; PGR; PR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P06401
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5241
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding steroid binding protein binding zinc ion binding lipid binding enzyme binding estrogen response element binding identical protein binding sequence-specific DNA binding metal ion binding ATPase binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          ovulation from ovarian follicle epithelial cell maturation glandular epithelial cell maturation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction cell-cell signaling positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression intracellular steroid hormone receptor signaling pathway mammary gland development paracrine signaling steroid hormone mediated signaling pathway positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter lung alveolus development regulation of epithelial cell proliferation progesterone receptor signaling pathway maintenance of protein location in nucleus tertiary branching involved in mammary gland duct morphogenesis
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline