  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • VE-cadherin (CD144) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD144 (VE-cadherin) Monoclonal Antibody (16B1), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™
          34 Published Figures
          25 References
          View all (69) VE-cadherin (CD144) antibodies
          Tech Support
          Cite CD144 (VE-cadherin) Monoclonal Antibody (16B1), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (34)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 35
          CD144 (VE-cadherin) Antibody (56-1449-41) in Flow
          Human Umbilical Endothelial Cells (HUVEC) were stained with Mouse IgG1 kappa Isotype Control, Alexa Fluor 700 (Product # 56-4714-80) (blue histogram) or CD144 (VE-cadherin) Monoclonal Antibody, Alexa Fluor 700 (purple histogram). Total viable cells were used for analysis, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 450 (Product # 65-0863-18). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Western Blot (WB)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          56-1449-41
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 3 publications 3 publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.25 µg)/test
          View 19 publications 19 publications
          Product Specifications
          Published species
          Non-human primate
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          16B1
          Conjugate
          Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          696/719 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2848468
          Product Specific Information
          Description: The 16B1 antibody reacts with human CD144, also known as VE-cadherin and cadherin-5. The cadherin family of receptors, which are calcium-dependent adhesion molecules, is known to be involved in homophilic cell interactions. VE-cadherin, which is 140 kDa, is localized at the intercellular boundaries of endothelial cells in blood and lymphatic vessels in several tissues. It is thought to play a role in vascular permeability and remodeling.
          Applications Reported: This 16B1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This 16B1 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC). This may be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
          Alexa Fluor 700 emits at 723 nm and can be excited with the red laser (633-647 nm). Most instruments will require a 685 LP mirror and 710/20 band pass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
          Excitation: 633-647 nm; Emission: 723 nm; Laser: Red Laser
          Target Information
          VE-cadherin is a member of the cadherin superfamily that is located in a six-cadherin cluster in a region on the long arm of chromosome 16 and is involved in loss of heterozygosity events in breast and prostate cancer. VE-cadherin protein is a calcium-dependent cell-cell adhesion glycoprotein comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. Functioning as a classic cadherin by imparting to cells the ability to adhere in a homophilic manner, VE-cadherin may play an important role in endothelial cell biology through control of the cohesion and organization of the intercellular junctions. An alternative splice variant has been described but the full length sequence of VE-cadherin has not been determined.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline