    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD45 Antibodies
          Invitrogen
          CD45 Monoclonal Antibody (30-F11), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™
          97 Published Figures
          275 References
          View all (459) CD45 antibodies
          Tech Support
          Cite CD45 Monoclonal Antibody (30-F11), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (97)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 98
          CD45 Antibody (58-0451-80) in Flow
          Staining of C57BL/6 bone marrow cells with Anti-Mouse TER-119 PE (Product # 12-5921-82) and 0.125 µg of Rat IgG2b K Isotype Control Alexa Fluor® 532 (Product # 58-4031-80) (left) or 0.125 µg of Anti-Mouse CD45 Alexa Fluor® 532 (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          58-0451-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 40 publications 40 publications
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          -
          View 3 publications 3 publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 10 publications 10 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/test
          View 221 publications 221 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Published species
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          30-F11
          Conjugate
          Alexa Fluor™ 532 Alexa Fluor™ 532 Alexa Fluor™ 532
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 555
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          534/553 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_11219868
          Product Specific Information
          Description: The 30-F11 monoclonal antibody reacts with all isoforms of mouse CD45, also known as Leukocyte Common Antigen (LCA). CD45 is expressed by all hematopoietic cells excluding mature erythrocytes and platelets. The cytoplasmic portion of CD45 has tyrosine phosphatase enzymatic activity and plays an important role in activation of lymphocytes.
          Applications Reported: This 30-F11 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This 30-F11 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone mmarrow cells. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Alexa Fluor® 532 is excited with the Green laser (532 nm) and emits at 561 nm. This cannot be used with the Yellow-Green laser (561 nm). We recommend using a 560/14 band pass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.
          Excitation: 532 nm; Emission: 561 nm; Laser: Green Laser
          Target Information
          CD45 (LCA, leukocyte common antigen) is a receptor-type protein tyrosine phosphatase (PTP) ubiquitously expressed in all nucleated hematopoietic cells, comprising approximately 10% of all surface proteins in lymphocytes. CD45 is absent on non-hematopoietic cell lines, normal and malignant, non-hematopoietic tissues. CD45 glycoprotein is crucial in lymphocyte development and antigen signaling, serving as an important regulator of Src-family kinases. CD45 protein exists as multiple isoforms as a result of alternative splicing, differ in their extracellular domains but share identical transmembrane and cytoplasmic domains. CD45RA is an isoform of the CD45 complex and has restricted expression between different subtypes of lymphoid cells. CD45 isoforms differ in their ability to translocate into the glycosphingolipid-enriched membrane domains and their expression depends on cell type and physiological state of the cell. CD45 has been shown to be an essential regulator of T- and B-cell antigen receptor signaling and suppresses JAK kinases to regulate cytokine receptor signaling. CD45 is also important in promoting cell survival by modulating integrin-mediated signal transduction pathway, DNA fragmentation during apoptosis and inhibition or upregulation of various immunological functions.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD45; L-CA; Leukocyte common antigen; Ly-5; Lymphocyte antigen 5; lymphocyte common antigen; Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C; T200; T220 and B220
          View more View less
          Gene Aliases: B220; Cd45; CD45R; L-CA; loc; Ly-5; Lyt-4; Ptprc; T200
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P06800
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 19264
          View more View less
          Function(s)
          phosphoprotein phosphatase activity protein tyrosine phosphatase activity protein binding heparin binding hydrolase activity phosphatase activity protein kinase binding heparan sulfate proteoglycan binding protein phosphatase protein modifying enzyme
          Process(es)
          activation of MAPK activity negative regulation of T cell mediated cytotoxicity positive regulation of T cell mediated cytotoxicity negative regulation of cytokine-mediated signaling pathway hematopoietic progenitor cell differentiation immunoglobulin biosynthetic process positive regulation of T cell mediated immunity regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin negative regulation of protein kinase activity protein dephosphorylation negative regulation of cell adhesion involved in substrate-bound cell migration leukocyte cell-cell adhesion response to gamma radiation dephosphorylation B cell differentiation T cell differentiation positive regulation of B cell proliferation negative regulation of protein autophosphorylation heterotypic cell-cell adhesion peptidyl-tyrosine dephosphorylation T cell proliferation B cell proliferation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of MAPK cascade cell cycle phase transition positive thymic T cell selection negative thymic T cell selection regulation of B cell differentiation positive regulation of T cell differentiation positive regulation of gamma-delta T cell differentiation positive regulation of alpha-beta T cell proliferation positive regulation of isotype switching to IgG isotypes bone marrow development stem cell development negative regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway regulation of B cell receptor signaling pathway positive regulation of antigen receptor-mediated signaling pathway release of sequestered calcium ion into cytosol defense response to virus regulation of cell cycle positive regulation of hematopoietic stem cell migration positive regulation of stem cell proliferation regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline