    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Connexin 43 Antibodies
          Rockland
          Connexin 43 Polyclonal Antibody
          View all (42) Connexin 43 antibodies
          Tech Support
          Cite Connexin 43 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Connexin 43 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Connexin 43 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          Connexin 43 Antibody (600-401-MJ2S) in ICC/IF
          Immunofluorescence of Rabbit Anti-Connexin 43 Antibody. Cell Line: Rat Pup Brain Cells. Fixative: 4% PFA. Permeabilization: 0.3% Triton X-100. Primary Antibody: Anti-Connexin 43 Antibody at 15µg/mL overnight at 2-8°C. Secondary Antibody: Donkey Anti-Rabbit IgG DyLight™488 (p/n 611-741-127) at 5µg/mL for 1hr at RT. Nuclear Counterstain: DAPI. Staining: (A). DAPI. (B). Primary + Secondary Antibody. (C)... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Connexin 43 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Connexin 43 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Connexin 43 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Connexin 43 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Connexin 43 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          600-401-MJ2S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          15 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          1:10,000-1:15,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Anti-Connexin 43 antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to an internal portion of mouse connexin 43 conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.92 mg/mL
          Amount
          23 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          0.02M potassium phosphate, pH 7.2, with 0.15M NaCl
          Contains
          0.01% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Store vial at -20° C prior to opening. Aliquot contents and freeze at -20° C or below for extended storage. Avoid cycles of freezing and thawing. Centrifuge product if not completely clear after standing at room temperature. This product is stable for several weeks at 4° C as an undiluted liquid. Dilute only prior to immediate use.
          This affinity purified antibody is directed against rat connexin 43. A BLAST analysis was used to suggest cross-reactivity with the antigen based on 100% homology with the immunizing sequence to rat, black bear, European rabbit, wild boar, Macaca fascicularis, and Chlorocebus aethiops.
          Target Information
          Connexin 43 (Cx43) is a member of the gap junction protein family. Connexins assemble as a hexamer and are transported to the plasma membrane to create a hemichannel that can associate with hemichannels on nearby cells to create cell-to-cell channels. Clusters of these channels assemble to make gap junctions. Gap junction communication is important in development and regulation of cell growth. Phosphorylation of Cx43 is important in regulating assembly and function of gap junctions. Ser368 of Cx43 is phosphorylated by protein kinase C (PKC) after activation by phorbol esters, which decreases cell-to-cell communication. Src can interact with and phosphorylate Cx43 to alter gap junction communication. GFAP are membrane-spanning proteins that facilitate the transfer of ions and small molecules between cells. According to sequence similarities at the nucleotide and amino acid levels, the gap junction proteins are divided into two categories, alpha and beta. Connexin 43 is the major protein of gap junctions in the heart, and gap junctions are thought to have a crucial role in the synchronized contraction of the heart and in embryonic development. Connexin 43 is also targeted by several protein kinases that regulate myocardial cell-cell coupling. A related intron-less connexin 43 pseudogene, GJA1P, has been mapped to chromosome 5. Mutations in the GFAP gene cause X-linked Charcot-Marie-Tooth disease, an inherited peripheral neuropathy, oculodentodigital dysplasia and heart malformations. Alternatively spliced transcript variants of GFAP have been found.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alpha 1 connexin; connexin 43; Connexin-43; Cx-43; Cx43; CXA1; DFNB38; Gap junction 43 kDa heart protein; Gap junction alpha-1 protein; gap junction membrane channel protein alpha 1; gap junction protein, alpha 1, 43kDa; GJA1; ODD; ODOD; SDTY3; Syndactyly type III; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AU042049; AVSD3; AW546267; CMDR; Cnx43; connexin43; CX43; Cx43alpha1; Cxn-43; EKVP; EKVP3; Gja-1; GJA1; GJAL; HLHS1; HSS; Npm1; ODDD; PPKCA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P17302, (Mouse) P23242, (Rat) P08050
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2697, (Mouse) 14609, (Rat) 24392
          View more View less
          Function(s)
          gap junction channel activity protein binding beta-catenin binding ion transmembrane transporter activity efflux transmembrane transporter activity tubulin binding transmembrane transporter activity glutathione transmembrane transporter activity alpha-tubulin binding gap junction hemi-channel activity gap junction channel activity involved in cardiac conduction electrical coupling gap junction channel activity involved in cell communication by electrical coupling signal transducer activity receptor binding SH3 domain binding protein domain specific binding PDZ domain binding beta-tubulin binding connexin binding scaffold protein binding gap junction
          Process(es)
          establishment of mitotic spindle orientation cardiac conduction system development cell communication signal transduction cell-cell signaling spermatogenesis heart development protein localization positive regulation of gene expression cell communication by electrical coupling glutamate secretion gap junction assembly negative regulation of cell growth negative regulation of gonadotropin secretion ion transmembrane transport glutathione transmembrane transport maintenance of blood-brain barrier xenobiotic transport positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling cell-cell junction organization bone remodeling transmembrane transport bone development atrial cardiac muscle cell action potential cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction microtubule-based transport positive regulation of cold-induced thermogenesis export across plasma membrane negative regulation of trophoblast cell migration regulation of blood circulation cellular response to beta-amyloid positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of morphogenesis of an epithelium positive regulation of mesodermal cell differentiation positive regulation of stem cell proliferation osteoblast differentiation in utero embryonic development neuron migration negative regulation of endothelial cell proliferation heart looping regulation of heart rate epithelial cell maturation lens development in camera-type eye chronic inflammatory response positive regulation of glomerular filtration atrial ventricular junction remodeling epicardial cell to mesenchymal cell transition apoptotic process positive regulation of cytosolic calcium ion concentration adult heart development regulation of heart contraction negative regulation of cell proliferation response to pH vascular transport negative regulation of gene expression cell communication by chemical coupling positive regulation of cell communication by chemical coupling ATP transport regulation of bone mineralization positive regulation of insulin secretion embryonic heart tube development embryonic digit morphogenesis skeletal muscle tissue regeneration positive regulation of osteoblast differentiation positive regulation of protein catabolic process positive regulation of striated muscle tissue development positive regulation of vasoconstriction positive regulation of vasodilation regulation of bone remodeling blood vessel morphogenesis neuron projection morphogenesis protein oligomerization regulation of calcium ion transport negative regulation of cardiac muscle cell proliferation milk ejection regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization regulation of blood vessel remodeling regulation of atrial cardiac muscle cell membrane depolarization regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane depolarization negative regulation of wound healing cardiac conduction establishment of epithelial cell polarity negative regulation of DNA biosynthetic process regulation of bicellular tight junction assembly positive regulation of behavioral fear response endothelium development response to glucose response to fluid shear stress response to peptide hormone cellular response to mechanical stimulus
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline