    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Ephrin B1/B2/B3 Antibodies
          Rockland
          Ephrin B1, B2, B3 Polyclonal Antibody
          View all (3) Ephrin B1/B2/B3 antibodies
          Tech Support
          Cite Ephrin B1, B2, B3 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Ephrin B1, B2, B3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ephrin B1, B2, B3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          Ephrin B1, B2, B3 Antibody (600-401-MP0S) in ICC/IF
          Immunofluorescence of Rabbit Anti-Ephrin B1-B3 Antibody. (A). Neural Plate of Xenopus laevis stage 17. (B). Knockdown neural plate of Xenopus laevis stage 17. Primary Antibody: Anti-Ephrin B1-3 at 1:5000 overnight at 2-8°C. Secondary Antibody: Anti-Rabbit IgG Fluorescent Secondary. Fixative: 4% Paraformaldehyde in PBS. Permeabilization: 0.05% Triton-X100 in PBS. Nuclear Counterstain: None. Magnifica... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Ephrin B1, B2, B3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ephrin B1, B2, B3 Antibody in Western Blot (WB)
          Ephrin B1, B2, B3 Antibody in Western Blot (WB)
          Ephrin B1, B2, B3 Antibody in Western Blot (WB)
          Ephrin B1, B2, B3 Polyclonal Antibody
          Product Details
          600-401-MP0S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:5,000
          -
          ELISA (ELISA)
          1:10,000-1:50,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Xenopus
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Anti-Ephrin B1-B3 antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to C-terminal portion of human Ephrin B1, B2, B3 conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1.05 mg/mL
          Amount
          26.25 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          0.02M potassium phosphate, pH 7.2, with 0.15M NaCl
          Contains
          0.01% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Store vial at -20° C prior to opening. Aliquot contents and freeze at -20° C or below for extended storage. Avoid cycles of freezing and thawing. Centrifuge product if not completely clear after standing at room temperature. This product is stable for several weeks at 4° C as an undiluted liquid. Dilute only prior to immediate use.
          This affinity purified antibody is directed against human Ephrin B1, B2, B3. A BLAST analysis was used to suggest cross-reactivity with the antigen based on 100% homology with Ephrin-B1 to human, mouse, rat, and Gallus gallus; 100% homology with Ephrin-B2 to mouse; 100% homology with Ephrin-B3 to human and mouse.
          Target Information
          Eph receptors and ephrins exhibit complementary expression in many tissues during embryogenesis indicating that bidirectional activation of Eph receptors and ephrin-B proteins may occur at expression domain interfaces. Ephrin-B1 transduces outside-in signals through C-terminal protein interactions that effect integrin-mediated cell attachment and migration. The distribution of ephrin-B1 in the developing retina suggests that it influences retinal axon mapping along the dorsal-ventral axis and may be involved in intratectal development The transmembrane ligand ephrin-B2 and its receptor tyrosine kinase EphB4 are specifically expressed on arterial and venous endothelial cells, respectively.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CEK5 receptor ligand; CEK5-L; EFL-3; ELF-2; ELK ligand; ELK-L; EPH-related receptor transmembrane ligand ELK-L3; EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 2; EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 5; EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 8; Ephrin-B1; Ephrin-B2; Ephrin-B3; HTK ligand; HTK-L; LERK-2; LERK-5; LERK-8; ligand of eph-related kinase 5; ligand of the eph-related receptor tyrosine kinases hek and elk; Stimulated by retinoic acid gene 1 protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Cek5-L; CFND; CFNS; EFB1; EFL-3; EFL-6; EFL3; EFL6; EFNB1; EFNB2; EFNB3; ELF-2; ELF-3; Elf2; Elk-L; Elk-L3; ephrin-B2; Epl2; Epl5; Epl8; EPLG2; EPLG5; EPLG8; Htk-L; HTKL; LERK-2; LERK-5; LERK-8; LERK2; LERK5; LERK8; NLERK-1; NLERK-2; Stra1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P98172, (Human) P52799, (Human) Q15768, (Mouse) P52795, (Mouse) P52800, (Mouse) O35393
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1947, (Human) 1948, (Human) 1949, (Mouse) 13641, (Mouse) 13642, (Mouse) 13643
          View more View less
          Function(s)
          protein binding ephrin receptor binding virus receptor activity receptor binding transmembrane receptor protein tyrosine kinase activator activity receptor agonist activity transmembrane-ephrin receptor activity membrane-bound signaling molecule
          Process(es)
          neural crest cell migration cell adhesion cell-cell signaling nervous system development axon guidance embryonic pattern specification cell differentiation T cell costimulation T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation ephrin receptor signaling pathway regulation of autophagosome assembly angiogenesis lymph vessel development cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of cell proliferation anatomical structure morphogenesis organ morphogenesis negative regulation of keratinocyte proliferation negative regulation of neuron projection development adherens junction organization keratinocyte proliferation viral entry into host cell blood vessel morphogenesis venous blood vessel morphogenesis regulation of chemotaxis cellular response to lipopolysaccharide nephric duct morphogenesis presynapse assembly regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor internalization positive regulation of aorta morphogenesis positive regulation of cardiac muscle cell differentiation adult walking behavior axon choice point recognition negative regulation of axonogenesis trans-synaptic signaling by trans-synaptic complex, modulating synaptic transmission multicellular organism development cell migration
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline