    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SETD7 Antibodies
          Active Motif
          SETD7 / SET7 Polyclonal Antibody
          View all (29) SETD7 antibodies
          Tech Support
          Cite SETD7 / SET7 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          SETD7 / SET7 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          SETD7 / SET7 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          SETD7 / SET7 Antibody (61452) in WB
          SETD7 / SET7 (pAb) tested by Western blot. Detection of SETD7 / SET7 by Western blot analysis. Nuclear extract of MCF-7 cells (20 µg) was probed with SETD7 / SET7 (pAb) at a 1:500 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SETD7 / SET7 Antibody in Western Blot (WB)
          SETD7 / SET7 Polyclonal Antibody
          Product Details
          61452
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          This antibody was raised against a peptide within human SETD7 / SET7.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          Conc. Not Determined
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.5, with 30% glycerol
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Histone methyltransferase that specifically monomethylates 'Lys-4' of histone H3. H3 'Lys-4' methylation represents a specific tag for epigenetic transcriptional activation. Plays a central role in the transcriptional activation of genes such as collagenase or insulin. Recruited by IPF1/PDX-1 to the insulin promoter, leading to activate transcription. Has also methyltransferase activity toward non-histone proteins such as p53/TP53, TAF10, and possibly TAF7 by recognizing and binding the [KR]-[STA]-K in substrate proteins. Monomethylates 'Lys-189' of TAF10, leading to increase the affinity of TAF10 for RNA polymerase II. Monomethylates 'Lys-372' of p53/TP53, stabilizing p53/TP53 and increasing p53/TP53-mediated transcriptional activation. [UniProt]
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FLJ21193; H3-K4-HMTase; H3-K4-HMTase SETD7; Histone H3-K4 methyltransferase SETD7; histone H3-lysine 4-specific methyltransferase; Histone-lysine N-methyltransferase SETD7; Lysine N-methyltransferase 7; OTTHUMP00000220049; SET domain containing 7, lysine methyltransferase; SET domain containing lysine methyltransferase 7; SET domain-containing protein 7; SET7; SET7/9; SET9
          View more View less
          Gene Aliases: KIAA1717; KMT7; SET7; SET7/9; SET9; SETD7
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8WTS6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 80854
          View more View less
          Function(s)
          p53 binding chromatin binding protein binding methyltransferase activity protein-lysine N-methyltransferase activity transferase activity histone methyltransferase activity histone H3 methyltransferase activity histone H3K4 monomethyltransferase activity
          Process(es)
          regulation of DNA repair chromatin organization chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated cellular response to DNA damage stimulus peptidyl-lysine monomethylation peptidyl-lysine dimethylation methylation response to ethanol positive regulation of transcription, DNA-templated heterochromatin organization response to alcohol
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline