    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SATB2 Antibodies
          Active Motif
          SATB2 Polyclonal Antibody
          View all (59) SATB2 antibodies
          Tech Support
          Cite SATB2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          SATB2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          SATB2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          SATB2 Antibody (61576) in WB
          SATB2 antibody (pAb) tested by Western blot. SATB2 antibody detection by Western blot. The analysis was performed using 20 µg Saos-2 nuclear extract and SATB2 antibody at a 1:500 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SATB2 Antibody in Western Blot (WB)
          SATB2 Polyclonal Antibody
          Product Details
          61576
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          This antibody was raised against a peptide within the C-terminal region of human SATB2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          Conc. Not Determined
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.5, with 30% glycerol
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          DNA-binding protein SATB2 binds to DNA at the nuclear matrix- or scaffold associated regions. It is thought to recognize the sugar-phosphate structure of double-stranded DNA. SATB2 is a transcription factor controlling nuclear gene expression by binding to matrix attachment regions (MARs) of DNA and inducing a local chromatin-loop remodeling. It also acts as a docking site for several chromatin remodeling enzymes by recruiting corepressors (HDACs) or coactivators (HATs) directly to promoters and enhancers. SATB2 is required for the initiation of the upper-layer neurons (UL1) specific genetic program and for the inactivation of deep-layer neurons (DL) and UL2 specific genes - probably by modulating BCL11B expression. It is a repressor of Ctip2 and a regulatory determinant of corticocortical connections in the developing cerebral cortex. Mutations in the gene are associate with cleft palate isolated (CPI).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DNA-binding protein SATB2; FLJ21474; FLJ32076; MGC119474; MGC119477; SATB family member 2; SATB2 fusion; Special AT-rich sequence-binding protein 2; truncated protein after SATB2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: C2DELq32q33; DEL2Q32Q33; GLSS; KIAA1034; SATB2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q3ZB87
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 23314
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter neuron migration osteoblast development chromatin organization chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter embryonic pattern specification regulation of gene expression positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter embryonic skeletal system morphogenesis cartilage development palate development
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline