    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • POLR2A Antibodies
          Active Motif
          Phospho-RNA pol II CTD (Ser7) Monoclonal Antibody (3D4A12)
          View all (44) POLR2A antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-RNA pol II CTD (Ser7) Monoclonal Antibody (3D4A12)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Phospho-RNA pol II CTD (Ser7) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-RNA pol II CTD (Ser7) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Phospho-RNA pol II CTD (Ser7) Antibody (61704) in ICC/IF
          RNA pol II phospho Ser7 antibody (mAb) (Clone 3D4A12) tested by Immunofluorescence. Left: HeLa cell stained with RNA pol II CTD phospho Ser7 antibody (mAb). Middle: DAPI. Right: Merge. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-RNA pol II CTD (Ser7) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-RNA pol II CTD (Ser7) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-RNA pol II CTD (Ser7) Monoclonal Antibody (3D4A12)
          Product Details
          61704
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.5-2 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          2-10 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3D4A12
          Immunogen
          This antibody was raised against a peptide containing the RNA pol II CTD sequence phosphorylated at serine 7.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.5, with 30% glycerol
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1 (POLR1A) is a DNA-dependent RNA polymerase that catalyzes the transcription of DNA into RNA using the four ribonucleoside triphosphates as substrates. POLR1A is the largest subunit and is a catalytic component of RNA polymerase II which synthesizes mRNA precurors and many functional non-coding RNAs. It also forms the polymerase active center together with the second largest subunit. Pol II is the central component of the basal RNA polymerase II transcription machinery. It is composed of mobile elements that move relative to each other. RPB1 is part of the core element with the central large cleft, the clamp element that moves to open and close the cleft, and the jaws that are though to grab the incoming DNA template. At the start of transcription, a single-stranded DNA template strand of the promoter is positioned within the central active site cleft of Pol II. A bridging helix emanates from RPB1 and crosses the cleft near the catalytic stie and is through to promote translocation of Pol II by acting as a ratchet that moves the RNA-DNA hybrid through the active site by switching from straight to bent conformations at each step of nucleotide addition. During transcription elongation, Pol II moves on the template as the transcript elongates. Elongation is influenced by the phosphorylation status of the C-terminal domain (CTD) of Pol II's largest subunit (RPB1), which serves as a platform for assembly of factors that regulate transcription initiation, elongation, termination, and mRNA processing. Regulation of gene expression levels depends on the balance between methylation and acetylation levelts of the CTD-lysines.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 3'-5' exoribonuclease; DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit; DNA-directed RNA polymerase II subunit A; DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1; DNA-directed RNA polymerase III largest subunit; EC 2.7.7.6; MGC75453; Pol II S2p; polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa; polymerase (RNA) II subunit A; POLYMERASE II; RNA; RNA POL2; RNA polymerase II; RNA polymerase II subunit B1; RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1; RP02; RPB220; RPO21; SUA8; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: hRPB220; hsRPB1; NEDHIB; POLR2; POLR2A; POLRA; RPB1; RPBh1; RpIILS; RPO2; RPOL2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P24928
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5430
          View more View less
          Function(s)
          magnesium ion binding nucleic acid binding DNA binding RNA binding DNA-directed RNA polymerase activity RNA-directed RNA polymerase activity protein binding zinc ion binding transferase activity nucleotidyltransferase activity hydrolase activity kinase binding ubiquitin protein ligase binding RNA polymerase activity metal ion binding microfibril binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          transcription, RNA-templated transcription, DNA-templated DNA-templated transcription, termination regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter transcription elongation from RNA polymerase II promoter positive regulation of gene expression positive regulation of RNA splicing mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline