    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NGFR (CD271) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD271 (NGF Receptor) Monoclonal Antibody (ME20.4), Super Bright™ 600, eBioscience™
          2 Published Figures
          3 References
          View all (108) NGFR (CD271) antibodies
          Tech Support
          Cite CD271 (NGF Receptor) Monoclonal Antibody (ME20.4), Super Bright™ 600, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (2)
          CD271 (NGF Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD271 (NGF Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CD271 (NGF Receptor) Antibody (63-9400-41) in Flow
          Staining of 2-day Ibuprofen-stimulated HEK-293T cells with Mouse IgG1 kappa Isotype Control, Super Bright 600 (Product # 63-4714-82) (blue histogram) or CD271 (NGF Receptor) Super Bright 600 (purple histogram). Total viable cells were used for analysis, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 780 (Product # 65-0865-18). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD271 (NGF Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD271 (NGF Receptor) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD271 (NGF Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          63-9400-41
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.25 µg)/test
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Super Bright™ 600, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ME20.4
          Conjugate
          Super Bright™ 600 Super Bright™ 600 Super Bright™ 600
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • PE 
          • Super Bright 436
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          414/601 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2762624
          Product Specific Information
          Description: The monoclonal antibody ME20.4 recognizes CD271, a 75 kDa, type I transmembrane protein that belongs to the low-affinity neurotrophin receptor and tumor necrosis factor receptor superfamily. CD271 is expressed by neurons, Schwann cells, melanocytes, mesenchymal stem/stromal cells, neural crest stem cells, astrocytes, oligodendrocytes, and a subset of lymphoid cells including follicular dendritic cells. CD271 binds to the ligands NGF, BDNF, NTF3, and NTF4. CD271 contains a death domain which induces apoptosis and regulates cell growth and proliferation through interactions with TRAF2, TRAF4, TRAF6, PTPN13, and RANBP9.
          The ME20.4 monoclonal antibody recognizes human, non-human primate, mouse, rat, sheep, rabbit, cat, dog, and pig CD271.
          Applications Reported: This ME20.4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, western blotting, and microscopy.
          Applications Tested: This ME20.4 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of stimulated HEK-293T cells. This can be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
          Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm. We recommend using a 610/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
          When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.
          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.
          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          Excitation: 405 nm; Emission: 600 nm; Laser: Violet Laser
          Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.
          Target Information
          Neurotrophic factors control the survival, differentiation and maintenance of neurons in the peripheral and central nervous systems, and of other neural crest-derived cell types. Developing sympathetic neurons are absolutely dependent upon nerve growth factor (NGF) during the period of target competition in vivo. Antibodies reacting specifically with NGFR p75 are useful tools in the detection and characterization of NGFR p75, to enhance our understanding of a wide range of phenomena in the development, plasticity and repair of the nervous system.
          How to use the Panel Builder
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline