    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 7 Antibodies
          Progen
          Cytokeratin 7 Monoclonal Antibody (Ks7.18)
          View all (123) Cytokeratin 7 antibodies
          Tech Support
          Cite Cytokeratin 7 Monoclonal Antibody (Ks7.18)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Cytokeratin 7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin 7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Cytokeratin 7 Antibody (65025) in IHC
          Immunohistochemistry of human thyroid carcinoma (courtesy of J.H, University Hospital Heidelberg). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cytokeratin 7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 7 Monoclonal Antibody (Ks7.18)
          Product Details
          65025
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ready-to-use
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Ready-to-use
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine, Human, Sheep, Pig
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          Ks7.18
          Immunogen
          Cytoskeletal Proteins From Cultured Hela Cells
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 µg/mL
          Amount
          5 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Ks 7.18 represents an excellent marker for the discrimination of specific subtypes of adenocarcinoma: e.g. adenocarcinoma of pancreas, bile duct carcinoma and transitional carcinoma of bladder are stained, whereas hepatocellular and prostate carcinomas are negative. Detects specific subtypes of adenocarcinomas: Adenocarcimona of pancreas, gallbladder, lung, cervix; cholangio carcinoma of liver; ductal and lobular carcinoma of breast; carcinomas of ovary; transitional cell carcinoma of bladder; mesothelioma; negative with most cases of hepatocellular carcinoma. In colorectal carcinoma early stages are reported to be negative but advanced stages of tumor development are positive for keratin K7 expression. Occasionally, staining of blood vessel walls, particularly of endothelial cells may be observed. Reacts with MW 54,000 polypeptide (keratin K7; formerly also designated cytokeratin 7) of human glandular epithelia.Reactivity on cultured cell lines: HeLa, RT 112, T24, BT-20, CAMA-1, Detroit 562, (MCF-7, HT-29, are negative).
          Target Information
          Cytokeratin 7 blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CK-7; cytokeratin 7; Cytokeratin-7; intermediate filament protein; K7; K7; keratin 7, type II; keratin, 55K type II cytoskeletal; keratin, simple epithelial type I, K7; Keratin, type II cytoskeletal 7; Keratin-7; Sarcolectin; type II mesothelial keratin K7; Type-II keratin Kb7; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CK7; K2C7; K7; KRT7; SCL
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08729, (Bovine) Q29S21
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3855, (Bovine) 535697, (Sheep) 101112716
          View more View less
          Function(s)
          protein binding structural constituent of epidermis
          Process(es)
          keratinization intermediate filament organization
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-djsrz:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline