    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SOX10 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          SOX10 (Melanoma Marker) Monoclonal Antibody (SOX10/991)
          View all (65) SOX10 antibodies
          Tech Support
          Cite SOX10 (Melanoma Marker) Monoclonal Antibody (SOX10/991)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          SOX10 (Melanoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          SOX10 (Melanoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          SOX10 (Melanoma Marker) Antibody (6663-MSM1-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Melanoma stained with SOX10 Mouse Monoclonal Antibody (SOX10/991). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SOX10 (Melanoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX10 (Melanoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX10 (Melanoma Marker) Antibody in Western Blot (WB)
          SOX10 (Melanoma Marker) Antibody in Western Blot (WB)
          SOX10 (Melanoma Marker) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          SOX10 (Melanoma Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          SOX10 (Melanoma Marker) Monoclonal Antibody (SOX10/991)
          Product Details
          6663-MSM1-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          SOX10/991
          Immunogen
          Recombinant human SOX10 protein fragment (around aa115-269).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          SOX10 is a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of the cell fate. This protein may act as a transcriptional activator after forming a protein complex with other proteins. It acts as a nucleocytoplasmic shuttle protein and is important for neural crest and peripheral nervous system development. Mutations in this gene are associated with Waardenburg-Shah and Waardenburg-Hirschsprung disease.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: dominant megacolon; dominant megacolon, mouse, human homolog of; MGC15649; Protein SOX-21; SOX10; SRY; SRY (sex determining region Y)-box 10; SRY-box 10; SRY-box containing gene 10; SRY-related HMG-box gene 10; Transcription factor SOX-10; Transcription factor SOX-M; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DOM; PCWH; SOX-10; SOX10; Sox21; WS2E; WS4; WS4C
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P56693, (Mouse) Q04888
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6663, (Mouse) 20665
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional activator activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding DNA-binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          in utero embryonic development neural crest cell migration positive regulation of neuroblast proliferation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter peripheral nervous system development positive regulation of gliogenesis cell differentiation melanocyte differentiation lacrimal gland development negative regulation of apoptotic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell maturation enteric nervous system development digestive tract morphogenesis developmental growth oligodendrocyte differentiation morphogenesis of a branching epithelium negative regulation of canonical Wnt signaling pathway negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter morphogenesis of an epithelium regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription elongation from RNA polymerase II promoter neuroblast proliferation anatomical structure morphogenesis negative regulation of Schwann cell proliferation positive regulation of gene expression oligodendrocyte development central nervous system myelination positive regulation of myelination developmental process stem cell differentiation cellular response to progesterone stimulus cellular response to xenobiotic stimulus
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline