    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • STAT5 alpha Antibodies
          NeoBiotechnologies
          STAT5A Monoclonal Antibody (PCRP-STAT5A-1A9)
          View all (107) STAT5 alpha antibodies
          Tech Support
          Cite STAT5A Monoclonal Antibody (PCRP-STAT5A-1A9)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          STAT5A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          STAT5A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          STAT5A Antibody (6776-MSM2-P0) in Flow
          Flow Cytometry analysis of PFA-fixed HeLa cells using STAT5A Monoclonal Antibody (Product # 6776-MSM2-P1) followed by goat anti-mouse IgG-CF488 (blue); isotype control (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          STAT5A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          STAT5A Antibody in Peptide array (ARRAY)
          STAT5A Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Product Details
          6776-MSM2-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2c
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PCRP-STAT5A-1A9
          Immunogen
          Protein domain of STAT5A
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          This antibody is predicted to work with Mouse and Rat.
          Target Information
          STAT5 alpha is a member of the STAT family of transcription factors. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. STAT5 alpha is activated by, and mediates the responses of many cell ligands, such as IL2, IL3, IL7 GM-CSF, erythropoietin, thrombopoietin, and different growth hormones. Activation of STAT5 alpha in myeloma and lymphoma associated with a TEL/JAK2 gene fusion is independent of cell stimulus and has been shown to be essential for the tumorigenesis. The mouse counterpart of STAT5 alpha is found to induce the expression of BCL2L1/BCL-X(L), which suggests the antiapoptotic function of this protein in cells. STAT5 alpha, along with STAT5 beta, were identified in mouse. The amino acid sequences of STAT5 alpha and STAT5 beta show 96% sequence similarity, and both proteins are co expressed in most tissues in virgin and lactating mice. However, differential accumulation of STAT5 alpha and STAT5 beta mRNA has been reported for both muscle and mammary tissue. STAT5 alpha is critically involved in a variety of physiological functions, including reproduction, lactation, immune function and somatic growth.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; Signal transducer and activator of transcription 5A; STAT; STAT5B; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MGF; STAT5; STAT5A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P42229
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6776
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding phosphate ion binding sequence-specific DNA binding DNA-binding transcription factor binding
          Process(es)
          mitotic cell cycle luteinization natural killer cell differentiation positive regulation of endothelial cell proliferation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter defense response signal transduction JAK-STAT cascade female pregnancy lactation cell proliferation positive regulation of cell proliferation regulation of steroid metabolic process cytokine-mediated signaling pathway taurine metabolic process lipid storage lymphocyte differentiation regulation of cell adhesion B cell differentiation erythrocyte differentiation eosinophil differentiation regulation of epithelial cell differentiation mammary gland development positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of natural killer cell differentiation mast cell apoptotic process negative regulation of mast cell apoptotic process myeloid cell apoptotic process negative regulation of myeloid cell apoptotic process T cell differentiation in thymus interleukin-15-mediated signaling pathway interleukin-4-mediated signaling pathway reelin-mediated signaling pathway interleukin-5-mediated signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway interleukin-7-mediated signaling pathway interleukin-9-mediated signaling pathway interleukin-3-mediated signaling pathway thrombopoietin-mediated signaling pathway regulation of multicellular organism growth positive regulation of multicellular organism growth T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation regulation of cell proliferation natural killer cell mediated cytotoxicity gamma-delta T cell differentiation T cell homeostasis response to peptide hormone positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of B cell differentiation positive regulation of gamma-delta T cell differentiation positive regulation of lymphocyte differentiation negative regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity development of secondary female sexual characteristics development of secondary male sexual characteristics Peyer's patch development positive regulation of inflammatory response activated T cell proliferation mast cell differentiation positive regulation of mast cell differentiation JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway prostate gland epithelium morphogenesis epithelial cell differentiation involved in prostate gland development mammary gland epithelium development mast cell proliferation positive regulation of mast cell proliferation cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus regulation of hemopoiesis negative regulation of T-helper 17 cell lineage commitment
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline