    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TCF4 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          TCF4 (Transcription Factor 4) Monoclonal Antibody (TCF4, 1705)
          View all (23) TCF4 antibodies
          Tech Support
          Cite TCF4 (Transcription Factor 4) Monoclonal Antibody (TCF4, 1705)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TCF4 (Transcription Factor 4) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TCF4 (Transcription Factor 4) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          TCF4 (Transcription Factor 4) Antibody (6925-MSM1-P0) in WB
          Western Blot analysis (1) HeLa and (2) HepG2 cell lysate using TCF4 (Transcription Factor 4) Monoclonal Antibody (Product # 6925-MSM1-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TCF4 (Transcription Factor 4) Antibody in Western Blot (WB)
          TCF4 (Transcription Factor 4) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          TCF4 (Transcription Factor 4) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Product Details
          6925-MSM1-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-2 µg/mL
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          TCF4, 1705
          Immunogen
          Recombinant human TCF4 protein fragment (around aa 365-671)
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          TCF4 is transcription factor 4, a basic helix-turn-helix transcription factor. The encoded protein recognizes an Ephrussi-box ('E-box') binding site ('CANNTG')-a motif first identified in immunoglobulin enhancers. This gene is expressed predominantly in pre-B-cells, although it is found in other tissues as well. Defects in this gene are a cause of Pitt-Hopkins syndrome.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: bHLHb19; Class B basic helix-loop-helix protein 19; E2 2; Immunoglobulin transcription factor 2; ITF 2; ITF-2; MGC149723; MGC149724; SEF 2; SEF-2; SEF2 1; SEF2 1A; SEF2 1B; SL3-3 enhancer factor 2; TCF 4; TCF-4; Transcription factor 4; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BHLHB19; CDG2T; E2-2; FCD2; FECD3; ITF-2; ITF2; PTHS; SEF-2; SEF2; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; TCF-4; TCF4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P15884
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6925
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding TFIIB-class transcription factor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding beta-catenin binding identical protein binding protein heterodimerization activity protein dimerization activity E-box binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter nervous system development cell differentiation positive regulation of neuron differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein-DNA complex assembly
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline