    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TFF2 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Trefoil factor 2/TFF2 Monoclonal Antibody (GE16C)
          View all (23) TFF2 antibodies
          Tech Support
          Cite Trefoil factor 2/TFF2 Monoclonal Antibody (GE16C)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Trefoil factor 2/TFF2 Monoclonal Antibody (GE16C)
          Product Details
          7032-MSM1-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgM, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          GE16C
          Immunogen
          Synthetic peptide corresponding to a 16-amino acid C-terminal sequence of the human Trefoil factor 2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein L
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Trefoil peptides are protease resistant molecules secreted throughout the gut that play a role in mucosal healing and protection of the gastrointestinal epithelia. These peptides contain three intrachain disulfide bonds, forming the trefoil motif, or P-domain. SP (spasmolytic polypeptide), also designated Trefoil factor 2 (TFF2) precursor, is a trefoil protein that functions to inhibit gastrointestinal motility and gastric acid secretion. SP may also act as a structural component of the gastric mucus, possibly by stabilizing glycoproteins in the mucus gel through interactions with carbohydrate side chains. A downregulation of SP expression is associated with primary gastric cancer, and a progressive loss of this protein is likely to be involved in the early stage of the multi-step gastric carcinogenesis pathway.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: SP; Spasmolysin; Spasmolytic polypeptide; spasmolytic protein 1; Trefoil factor 2
          View more View less
          Gene Aliases: SML1; SP; TFF2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q03403
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7032
          View more View less
          Function(s)
          protein binding CXCR4 chemokine receptor binding
          Process(es)
          maintenance of gastrointestinal epithelium negative regulation of gastric acid secretion chemokine-mediated signaling pathway
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline