    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Thyroid Peroxidase Antibodies
          NeoBiotechnologies
          TPO (Thyroid Peroxidase) Monoclonal Antibody (TPO, 3700)
          View all (50) Thyroid Peroxidase antibodies
          Tech Support
          Cite TPO (Thyroid Peroxidase) Monoclonal Antibody (TPO, 3700)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          TPO (Thyroid Peroxidase) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TPO (Thyroid Peroxidase) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          TPO (Thyroid Peroxidase) Antibody (7173-MSM10-P0) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human thyroid carcinoma using TPO (Thyroid Peroxidase) Monoclonal Antibody (Product # 7173-MSM10-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TPO (Thyroid Peroxidase) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TPO (Thyroid Peroxidase) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TPO (Thyroid Peroxidase) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          TPO (Thyroid Peroxidase) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          TPO (Thyroid Peroxidase) Monoclonal Antibody (TPO, 3700)
          Product Details
          7173-MSM10-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          TPO, 3700
          Immunogen
          Recombinant fragment of human TPO (around aa 685-804)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          Thyroid Peroxidase is a gene that encodes for a membrane-bound glycoprotein, which functions as an enzyme and plays a crucial role in the proper functioning of the thyroid gland. This protein is responsible for the iodination of tyrosine residues in thyroglobulin and the formation of phenoxy-ester between pairs of iodinated tyrosines, which leads to the production of thyroid hormones such as thyroxine and triiodothyronine. Mutations in this gene are known to cause several disorders related to thyroid hormone production, including congenital hypothyroidism, congenital goiter, and thyroid hormone organification defect IIA. Several transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene, but the full-length nature of some variants remains undetermined. Diseases associated with TPO include Thyroid Dyshormonogenesis 2A and Congenital Hypothyroidism.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: EC 1.11.1; thyroid microsomal antigen; Thyroid peroxidase; thyroperoxidase; TPO; TPOde8; TPXEC 1.11.1.8; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MSA; TDH2A; TPO; TPX
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P07202
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7173
          View more View less
          Function(s)
          iodide peroxidase activity peroxidase activity calcium ion binding oxidoreductase activity heme binding metal ion binding
          Process(es)
          thyroid hormone generation response to oxidative stress embryonic hemopoiesis hormone biosynthetic process hydrogen peroxide catabolic process cellular oxidant detoxification
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline