  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • B7-H3 (CD276) Antibodies
          This clone is available in multiple conjugated formats in both full and sample sizes. For more options, search using the clone ID "M3.2D7" or explore the "Additional formats" section on this page.
          Invitrogen
          CD276 (B7-H3) Recombinant Rat Monoclonal Antibody (M3.2D7), Alexa Fluor™ Plus 647
          Advanced Verification
          View all (85) B7-H3 (CD276) antibodies
          Tech Support
          Cite CD276 (B7-H3) Recombinant Rat Monoclonal Antibody (M3.2D7), Alexa Fluor™ Plus 647
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          CD276 (B7-H3) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD276 (B7-H3) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CD276 (B7-H3) Antibody (740074TP647) in WB
          Western blot was performed using CD276 (B7-H3) Recombinant Rat Monoclonal Antibody (M3.2D7), Alexa Fluor™ Plus 647 (Product # 740074TP647, 1:100) and a ~100 kDa band corresponding to CD276 (B7-H3) was observed across cell lines and tissues tested. Whole cell extracts (60 µg lysate) of LNCaP (Lane 1), U-2 OS (Lane 2), PC-3 (Lane 3), HeLa (Lane 4), SK-OV-3 (Lane 5), A-431 (Lane 6), HT-29 (Lane 7), Hep G2 (Lane 8), Jurkat (Lane 9) and Raji (Lane 10) were electrophoresed using NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Protein Gel (Product # NP0322BOX). Resolved ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD276 (B7-H3) Antibody in Western Blot (WB)
          CD276 (B7-H3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD276 (B7-H3) Antibody
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          740074TP647
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          M3.2D7
          Conjugate
          Alexa Fluor™ Plus 647 Alexa Fluor™ Plus 647 Alexa Fluor™ Plus 647
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          658/675 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          proprietary buffer, pH 6.8
          Contains
          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_3679218
          Product Specific Information
          Alexa Fluor™ Plus recombinant antibodies are conjugated using new, proprietary dye chemistry so you can generate stunning data. Alexa Fluor™ Plus antibodies represent an advancement in fluorescent conjugate technology. Alexa Fluor™ Plus antibodies provide brighter signal compared to leading Alexa Fluor™ antibodies, providing you with better signal-to-noise for your critical experiments. These antibodies show better specificity and lot-to-lot consistency as these are recombinant antibodies, generated by cloning specific genes for the desired antibodies into an expression vector and expressed in vitro.
          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining.
          Applications Tested: This M3.2D7 antibody has been tested by flow cytometry and western blot. This may be used for flow cytometry at 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 658 nm; Emission: 675 nm; Laser: Red Laser
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          CD276 is a member of the B7 family of co-stimulatory molecules also known as B7-H3. CD276 is a type I transmembrane protein that induces the proliferation of CD4+ and CD8+ T cells, enhances the generation of cytotoxic T cells and selectively stimulates the production of interferon gamma. Expression of CD276 can be induced on dendritic cells and monocytes by inflammatory cytokines, and is also widely expressed in peripheral tissues including the heart, kidney, testis and colon. In humans, CD276 exists as two isoforms which result from gene duplication and differential splicing. CD276 is reported to have therapeutic potential for the regulation of cell-mediated immune responses to cancer, particularly in conjunction with anti-angiogenic therapy.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B7 homolog 3; costimulatory molecule; Ig protein; sB7 H3; sB7H3; sCD276; soluble B7 H3; soluble B7H3; soluble CD276; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 4Ig-B7-H3; 6030411F23Rik; B7-H3; B7H3; B7RP-2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q5ZPR3, (Mouse) Q8VE98
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 80381, (Mouse) 102657
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding protein binding identical protein binding
          Process(es)
          regulation of cytokine production positive regulation of cytokine production positive regulation of bone mineralization regulation of interferon-gamma production negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-2 production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of T cell proliferation T cell activation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of osteoblast differentiation negative regulation of inflammatory response regulation of immune response T cell receptor signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0