  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • c-MAF Antibodies
          Invitrogen
          c-MAF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (sym0F1), Alexa Fluor™ Plus 647
          Advanced Verification
          View all (38) c-MAF antibodies
          Tech Support
          Cite c-MAF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (sym0F1), Alexa Fluor™ Plus 647
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          c-MAF Antibody (740099MP647) in Flow
          Flow cytometry analysis of c-MAF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (sym0F1), Alexa Fluor™ Plus 647 (Product # 740099MP647) was performed using RPMI 8226 and Daudi cells. Cells were fixed with eBioscience™ Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00), permeabilized and stained with 0.5 µg of the c-MAF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (sym0F1), Alexa Fluor™ Plus 647 (Product # 740099MP647). Higher expression of c-MAF was observed in RPMI 8226 (pink histogram) in comparison to Daudi (blue histogram). Viable c... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-MAF Antibody
          Product Details
          740099MP647
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.5 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          sym0F1
          Conjugate
          Alexa Fluor™ Plus 647 Alexa Fluor™ Plus 647 Alexa Fluor™ Plus 647
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          658/675 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          proprietary buffer, pH 6.3-7.3
          Contains
          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Alexa Fluor™ Plus recombinant antibodies are conjugated using new, proprietary dye chemistry so you can generate stunning data. Alexa Fluor™ Plus antibodies represent an advancement in fluorescent conjugate technology. Alexa Fluor™ Plus antibodies provide brighter signal compared to leading Alexa Fluor™ antibodies, providing you with better signal-to-noise for your critical experiments. These antibodies show better specificity and lot-to-lot consistency as these are recombinant antibodies, generated by cloning specific genes for the desired antibodies into an expression vector and expressed in vitro.
          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining.
          It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 658 nm; Emission: 675 nm; Laser: Red Laser
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          c-maf is the cellular counterpart of oncogenic v-maf that belongs to the family of basic region leucine zipper domain transcription factors. The leucine-zipper domain is involved in the interaction with LRPICD. There are two forms of human c-maf mRNA, c-maf-long and c-maf-short. It is identified in the genome of the acute transforming avian retrovirus AS42. c-maf targets are IL-4 in Th2 cells, the crystalline genes in lens fiber cells, insulin gene in islet, p53 and L7 where it exerts its transcriptional role through binding to a Maf recognition element (MARE). It regulates Th2 differentiation and lineage-specific hematopoiesis. c-maf is a transcription factor for IL-10 gene expression in LPS-activated macrophages. Chromosomal aberration involving maf is found in some forms of multiple myeloma. It is expressed in myeloma cell lines and resting monocytes/macrophages.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Avian musculoaponeurotic fibrosarcoma (MAF) protooncogene; b-zip transcription factor; bZIP Maf transcription factor; c-maf proto-oncogene; MGC71685; Proto-oncogene c-Maf; T lymphocyte c-maf long form; Transcription factor Maf; v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog; V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog
          View more View less
          Gene Aliases: AYGRP; c-MAF; CCA4; CTRCT21; MAF
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O75444
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4094
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development lens development in camera-type eye regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter response to nutrient gene expression positive regulation of gene expression megakaryocyte differentiation regulation of chondrocyte differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell development inner ear development lens fiber cell differentiation integrated stress response signaling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline