  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • c-MAF Antibodies
          Invitrogen
          c-MAF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (sym0F1)
          Advanced Verification
          View all (44) c-MAF antibodies
          Tech Support
          Cite c-MAF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (sym0F1)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          c-MAF Antibody (740099M) in Flow
          Flow cytometry analysis of c-MAF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (sym0F1) (Product # 740099M) was performed using RPMI 8226 and Daudi cells. Cells were fixed with eBioscience™ Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00), permeabilized and stained with 0.0625 µg of the c-MAF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (sym0F1) (Product # 740099M), followed by Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 647 (Product # A55060, 1:1,000). Higher expression of c-MAF was observed in RPMI ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-MAF Antibody
          Product Details
          740099M
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.0625 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          sym0F1
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Recombinant mouse monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include better specificity and lot-to-lot consistency.
          It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Target Information
          c-maf is the cellular counterpart of oncogenic v-maf that belongs to the family of basic region leucine zipper domain transcription factors. The leucine-zipper domain is involved in the interaction with LRPICD. There are two forms of human c-maf mRNA, c-maf-long and c-maf-short. It is identified in the genome of the acute transforming avian retrovirus AS42. c-maf targets are IL-4 in Th2 cells, the crystalline genes in lens fiber cells, insulin gene in islet, p53 and L7 where it exerts its transcriptional role through binding to a Maf recognition element (MARE). It regulates Th2 differentiation and lineage-specific hematopoiesis. c-maf is a transcription factor for IL-10 gene expression in LPS-activated macrophages. Chromosomal aberration involving maf is found in some forms of multiple myeloma. It is expressed in myeloma cell lines and resting monocytes/macrophages.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Avian musculoaponeurotic fibrosarcoma (MAF) protooncogene; b-zip transcription factor; bZIP Maf transcription factor; c-maf proto-oncogene; MGC71685; Proto-oncogene c-Maf; T lymphocyte c-maf long form; Transcription factor Maf; v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog; V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog
          View more View less
          Gene Aliases: AYGRP; c-MAF; CCA4; CTRCT21; MAF
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O75444
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4094
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development lens development in camera-type eye regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter response to nutrient gene expression positive regulation of gene expression megakaryocyte differentiation regulation of chondrocyte differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell development inner ear development lens fiber cell differentiation integrated stress response signaling
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline