  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GPNMB Antibodies
          Invitrogen
          GPNMB Recombinant Rat Monoclonal Antibody (CTSREVL), Alexa Fluor™ Plus 488
          Advanced Verification
          View all (41) GPNMB antibodies
          Tech Support
          Cite GPNMB Recombinant Rat Monoclonal Antibody (CTSREVL), Alexa Fluor™ Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (2)
          GPNMB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GPNMB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          GPNMB Antibody (740113TP488) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of GPNMB was performed using GPNMB Recombinant Rat Monoclonal Antibody (CTSREVL), Alexa Fluor™ Plus 488 (Product # 740113TP488) on 70-80% confluent B16-F10 and EL4 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes and then blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were stained with GPNMB Recombinant Rat Monoclonal Antibody (CTSREVL), Alexa Fluor™ Plus 488 (Product # 740113TP488, 1:100) in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight, Panel a) shows representative image ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GPNMB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GPNMB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GPNMB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GPNMB Antibody
          GPNMB Antibody
          Product Details
          740113TP488
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.5 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          CTSREVL
          Conjugate
          Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/518 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          proprietary buffer, pH 6.3-7.3
          Contains
          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Alexa Fluor™ Plus recombinant antibodies are conjugated using new, proprietary dye chemistry so you can generate stunning data. Alexa Fluor™ Plus antibodies represent an advancement in fluorescent conjugate technology. Alexa Fluor™ Plus antibodies provide brighter signal compared to leading Alexa Fluor™ antibodies, providing you with better signal-to-noise for your critical experiments. These antibodies show better specificity and lot-to-lot consistency as these are recombinant antibodies, generated by cloning specific genes for the desired antibodies into an expression vector and expressed in vitro.
          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining.
          It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 494 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a type I transmembrane glycoprotein which shows homology to the pMEL17 precursor, a melanocyte-specific protein. GPNMB shows expression in the lowly metastatic human melanoma cell lines and xenografts but does not show expression in the highly metastatic cell lines. GPNMB may be involved in growth delay and reduction of metastatic potential. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DC-HIL; dendritic cell-associated heparin sulfate proteoglycan-dependent integrin ligand; Dendritic cell-associated transmembrane protein; iris pigment dispersion; Osteoactivin; Transmembrane glycoprotein NMB
          View more View less
          Gene Aliases: DC-HIL; Dchil; Gpnmb; Hgfin; ipd; Nmb
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q99P91
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 93695
          View more View less
          Function(s)
          integrin binding heparin binding membrane-bound signaling molecule
          Process(es)
          cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline