  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Ataxin-1 (11NQ) Antibodies
          Antibodies Inc
          Ataxin-1/11NQ Monoclonal Antibody (N76/8), FL550
          View all (10) Ataxin-1 (11NQ) antibodies
          Tech Support
          Cite Ataxin-1/11NQ Monoclonal Antibody (N76/8), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Ataxin-1/11NQ Monoclonal Antibody (N76/8), FL550
          Product Details
          75-117-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N76/8
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 164-197 of mouse ataxin-1 (accession number P54254).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: ATTPSQRSQL EAYSTLLANM GSLSQAPGHK VEPP
          Target Information
          Ataxin-1 (11NQ) refers to a specific isoform or variant of the Ataxin-1 protein, characterized by having 11 normal glutamine (Q) residues in its polyglutamine (polyQ) tract. This is in contrast to the expanded polyQ tracts found in disease-causing variants associated with spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1). Ataxin-1 (11NQ) serves as a model for studying the normal physiological roles of Ataxin-1 and provides a contrast to the pathogenic forms associated with neurodegenerative diseases, enhancing our understanding of protein misfolding and aggregation disorders.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Alt-ATXN1; alternative ataxin1; Ataxin-1; spinocerebellar ataxia 1; spinocerebellar ataxia 1 homolog; Spinocerebellar ataxia type 1 protein; Spinocerebellar ataxia type 1 protein homolog
          View more View less
          Gene Aliases: 2900016G23Rik; ATX1; ATXN1; C85907; D6S504E; ENSMUSG00000074917; Gm10786; SCA1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P54253, (Mouse) P54254, (Rat) Q63540
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6310, (Mouse) 20238, (Rat) 25049
          View more View less
          Function(s)
          DNA binding chromatin binding RNA binding protein binding poly(U) RNA binding POZ domain binding poly(G) binding identical protein binding protein C-terminus binding protein self-association molecular_function
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated adult locomotory behavior visual learning negative regulation of phosphorylation negative regulation of insulin-like growth factor receptor signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter lung alveolus development nuclear export excitatory postsynaptic potential positive regulation of glial cell proliferation biological_process transcription from RNA polymerase II promoter RNA processing brain development learning memory social behavior insulin-like growth factor receptor signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline