    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • QKI-6 Antibodies
          Antibodies Inc
          QKI-6 Monoclonal Antibody (N182/17)
          View all (6) QKI-6 antibodies
          Tech Support
          Cite QKI-6 Monoclonal Antibody (N182/17)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          QKI-6 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          QKI-6 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          QKI-6 Antibody (75-190) in IHC (F)
          Adult rat hippocampus immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          QKI-6 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          QKI-6 Antibody in Western Blot (WB)
          QKI-6 Antibody in Western Blot (WB)
          QKI-6 Antibody in Western Blot (WB)
          QKI-6 Monoclonal Antibody (N182/17)
          Product Details
          75-190
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N182/17
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 329-341 of human QKI-6 (accession number Q96PU8-2).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: PSGVLGMAFP TKG
          Target Information
          QKI-6 is an isoform of the RNA-binding protein QKI (Quaking), which plays a crucial role in the regulation of RNA splicing, stability, and translation. This protein is particularly important for the development and maintenance of the nervous system, including the formation and maintenance of myelin sheaths around nerve fibers. Dysregulation or mutations in QKI-6 have been associated with various neurological disorders, such as schizophrenia and demyelinating diseases.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: homolog of mouse quaking QKI (KH domain RNA binding protein); Hqk; KH domain-containing RNA-binding protein QKI; lethal, Chr 17, U Wisconsin 1; MqkI; Protein quaking; QKI-5 protein; QKI/LOC100132735 fusion; quaking; quaking homolog, KH domain RNA binding; QUAKING-3; RNA binding protein HQK; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1110003F05Rik; 1500005P18; HKQ; Hqk; hqkI; l(17)-1Wis; l17Wis1; QK; QK1; QK3; QKI
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96PU8, (Mouse) Q9QYS9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9444, (Mouse) 19317
          View more View less
          Function(s)
          nucleic acid binding DNA binding transcription coactivator activity RNA binding mRNA binding mRNA 3'-UTR binding protein binding SH3 domain binding miRNA binding internal N(7)-methylguanine-containing RNA reader activity poly(A) RNA binding RNA splicing factor
          Process(es)
          vasculogenesis mRNA processing regulation of translation spermatid development intracellular mRNA localization axon ensheathment RNA splicing positive regulation of gene expression regulation of epithelial to mesenchymal transition microglia differentiation negative regulation of angiogenesis negative regulation of translation cell differentiation positive regulation of myelination negative regulation of type I interferon production stress granule assembly vascular smooth muscle cell differentiation myelination long-chain fatty acid biosynthetic process positive regulation of cholesterol biosynthetic process regulation of macrophage differentiation negative regulation of macrophage differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of mRNA splicing, via spliceosome mRNA stabilization regulation of astrocyte differentiation positive regulation of oligodendrocyte differentiation mRNA transport regulation of cell development negative regulation of cold-induced thermogenesis spliceosome-depend formation of circular RNA negative regulation of 3'-UTR-mediated mRNA stabilization myofibroblast contraction regulation of multicellular organismal development negative regulation of miRNA catabolic process transport multicellular organism development muscle cell differentiation 3'-UTR-mediated mRNA destabilization
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline