  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CDY1/2/L1/L2 Antibodies
          Antibodies Inc
          CDY1/2/L1/L2 Monoclonal Antibody (N143/36)
          View all (5) CDY1/2/L1/L2 antibodies
          Tech Support
          Cite CDY1/2/L1/L2 Monoclonal Antibody (N143/36)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CDY1/2/L1/L2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CDY1/2/L1/L2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CDY1/2/L1/L2 Antibody (75-202) in WB
          Transfected cell immunoblot: extracts of COS cells transiently transfected with GFP-tagged CDY1, HA- and Flag- tagged CDYL1 and CDYL2 and untagged Kv2.1 plasmids and probed with N143/36 (left panel), anti-Flag (middle panel) and K89/34 (right panel) TC supe. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CDY1/2/L1/L2 Antibody in Western Blot (WB)
          CDY1/2/L1/L2 Monoclonal Antibody (N143/36)
          Product Details
          75-202
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N143/36
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 6-66 (Chromo domain) of human CDY1 (accession number Q9Y6F8) produced recombinantly in E. Coli.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          CDY1, CDY2, CDYL1, and CDYL2 are members of the chromodomain Y-like (CDY) family of proteins, which are involved in chromatin remodeling and gene regulation. CDY1 and CDY2 are Y-linked genes specifically important for spermatogenesis, while CDYL1 and CDYL2 are autosomal and have broader roles in regulating chromatin structure and gene expression in various tissues. These proteins contribute to processes such as development, differentiation, and cellular response to environmental signals, and their dysfunction can be linked to reproductive and developmental disorders.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CDY1; CDY1/CDY2A/CDY1L1/CDYL2; CDY2; chromodomain protein, Y chromosome, 1; chromodomain protein, Y chromosome, 2; chromodomain protein, Y-linked, 1; chromodomain protein, Y-linked, 2A; testis-specific chromodomain protein on Y; Testis-specific chromodomain protein Y 1; Testis-specific chromodomain protein Y 2; unnamed protein product; Y chromosome chromodomain protein 2A
          View more View less
          Gene Aliases: CDY; CDY1; CDY1A; CDY1B; CDY2; CDY2A; CDY2B
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9Y6F8, (Human) Q9Y6F7
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9085, (Human) 9426
          View more View less
          Function(s)
          transcription corepressor activity histone acetyltransferase activity transferase activity transferase activity, transferring acyl groups H3K27me3 modified histone binding peptide-lysine-N-acetyltransferase activity histone H3K9me2/3 reader activity
          Process(es)
          chromatin organization chromatin remodeling spermatogenesis negative regulation of transcription, DNA-templated
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline