    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Pannexin 2 Antibodies
          Antibodies Inc
          Pannexin-2 Monoclonal Antibody (N121A/1)
          View all (18) Pannexin 2 antibodies
          Tech Support
          Cite Pannexin-2 Monoclonal Antibody (N121A/1)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Pannexin-2 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          Pannexin-2 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Pannexin-2 Antibody (75-212) in IHC (F)
          Adult rat hippocampus immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Pannexin-2 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Pannexin-2 Monoclonal Antibody (N121A/1)
          Product Details
          75-212
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N121A/1
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 11-664 (all but first 10 amino acids, encompassing extracellular and cytoplasmic domains) of rat Pannexin-2 (accession number P60571) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Gap junctions are channel-forming structures that allow direct metabolic and electrical communication between adjacent cells of almost all types in mammalian tissues. In the human body, they are absent only in adult skeletal muscle cells and some circulating blood cells. A gap junction is formed two hemichannels, one in each of the neighboring cells, composed of six subunits. In mice and humans, at least 20 connexin and 3 pannexin genes encode gap junction proteins. Connexins are only found in chordates, while pannexins are present in both chordate and invertebrate genomes. Pannexins, previously known as innexins, are predicted to have four transmembrane regions, two extracellular loops, one intracellular loop, and intracellular N- and C-termini. Both human and mouse genomes contain three pannexin-encoded genes. Pannexin 2 (Px2, PANX2) appears to be a brain specific gene, and is abundantly expressed in the central nervous system, as is pannexin 1. In many neuronal cell populations, including hippocampus, olfactory bulb, cortex, and cerebellum, pannexin 1 and pannexin 2 are co-expressed; in other brain regions such as white matter, only pannexin 1-positive cells are found.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: h PX2; Pannexin-2
          View more View less
          Gene Aliases: Panx2; Px2
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) P60571
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 362979
          View more View less
          Function(s)
          gap junction channel activity channel activity protein heterodimerization activity gap junction hemi-channel activity
          Process(es)
          response to ischemia ion transport cell-cell signaling protein hexamerization transmembrane transport
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline