    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PEX5L Antibodies
          Antibodies Inc
          TRIP8b Monoclonal Antibody (N212/17)
          View all (31) PEX5L antibodies
          Tech Support
          Cite TRIP8b Monoclonal Antibody (N212/17)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          TRIP8b Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          TRIP8b Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          TRIP8b Antibody (75-244) in IHC (F)
          Adult rat hippocampus immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TRIP8b Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          TRIP8b Antibody in Western Blot (WB)
          TRIP8b Monoclonal Antibody (N212/17)
          Product Details
          75-244
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:500
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N212/17
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-192 (exon 1a, exon 4 and constant region) of rat TRIP8b (accession number Q925N3) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Pex5l is an accessory subunit of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels, regulating their cell-surface expression and cyclic nucleotide dependence. Research studies have shown that Pex5l is expressed in the brain, testis and pancreas. Diseases associated with PEX5L include Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata, Type 5 and Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata, Type 2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: HCN channel auxiliary subunit; peroxin 2; Peroxin-5-related protein; peroxisomal targeting signal 1 receptor-like; Peroxisome biogenesis factor 5-like; PEX2-related protein; PEX5-like protein; PEX5-related protein; Pex5p-related protein; Pex5Rp; Tetratricopeptide repeat-containing Rab8b-interacting protein; TPR-containing Rab8b-interacting protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1700016J08Rik; Pex2; PEX5L; PEX5R; PEX5RP; PXR2; PXR2B; TRIP8b; Trjip8b
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8IYB4, (Rat) Q925N3, (Mouse) Q8C437
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 51555, (Rat) 286937, (Mouse) 58869
          View more View less
          Function(s)
          peroxisome targeting sequence binding peroxisome matrix targeting signal-1 binding protein binding small GTPase binding intracellular cyclic nucleotide activated cation channel activity Rab GTPase binding membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          protein import into peroxisome matrix, docking cation transport protein import into peroxisome matrix regulation of membrane potential regulation of cAMP-mediated signaling regulated exocytosis maintenance of protein location positive regulation of corticotropin secretion cation transmembrane transport
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline