  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PEX6 Antibodies
          Antibodies Inc
          PEX6 Monoclonal Antibody (N233/8), FL550
          View all (11) PEX6 antibodies
          Tech Support
          Cite PEX6 Monoclonal Antibody (N233/8), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          PEX6 Monoclonal Antibody (N233/8), FL550
          Product Details
          75-285-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N233/8
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 2-294 (N-terminus) of human PEX6 (accession number Q8BR86-3) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          PEX6 encodes a member of the AAA (ATPases associated with diverse cellular activities) family of ATPases. This member is a predominantly cytoplasmic protein, which plays a direct role in peroxisomal protein import and is required for PTS1 (peroxisomal targeting signal 1, a C-terminal tripeptide of the sequence ser-lys-leu) receptor activity. Mutations in this gene cause peroxisome biogenesis disorders of complementation group 4 and complementation group 6.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: PAF 2; PAF-2; Peroxin 6; Peroxin-6; peroxisomal AAA-type ATPase 1; Peroxisomal ATPase PEX6; Peroxisomal biogenesis factor 6; Peroxisomal-type ATPase 1; Peroxisome assembly factor 2; RP1-125M3.3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: HMLR2; PAF-2; PAF2; PBD4A; PDB4B; PEX6; PXAAA1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13608, (Rat) P54777
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5190, (Rat) 117265
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein binding ATP binding hydrolase activity ATPase activity macromolecular complex binding ubiquitin-dependent protein binding protein transporter activity protein C-terminus binding protein complex binding ATPase activity, coupled
          Process(es)
          protein targeting to peroxisome peroxisome organization metabolic process protein import into peroxisome matrix, translocation protein stabilization protein import into peroxisome matrix protein import into peroxisome matrix, receptor recycling protein unfolding
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline