  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Gephyrin Antibodies
          Antibodies Inc
          Gephyrin Monoclonal Antibody (L106/83), FL650
          View all (63) Gephyrin antibodies
          Tech Support
          Cite Gephyrin Monoclonal Antibody (L106/83), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Gephyrin Monoclonal Antibody (L106/83), FL650
          Product Details
          75-443-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L106/83
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-181 (N-terminus) of human Gephyrin (accession number Q9NQX3) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Gephyrin is a neuronal assembly protein that anchors inhibitory neurotransmitter receptors to the postsynaptic cytoskeleton via high affinity binding to a receptor subunit domain and tubulin dimers. In nonneuronal tissues, the encoded protein is also required for molybdenum cofactor biosynthesis. Mutations in this gene may be associated with the neurological condition hyperplexia and also lead to molybdenum cofactor deficiency. Numerous alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described; however, the full-length nature of all transcript variants is not currently known.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Gephyrin; gephyrin isoform; Putative glycine receptor-tubulin linker protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 5730552E08Rik; AI662856; BC027112; C230040D23; GEPH; GPH; GPHN; GPHRYN; HKPX1; KIAA1385; MOCODC
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NQX3, (Rat) Q03555, (Mouse) Q8BUV3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10243, (Rat) 64845, (Mouse) 268566
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding catalytic activity receptor binding protein binding ATP binding nitrate reductase activity transferase activity protein binding, bridging identical protein binding molybdopterin cofactor binding metal ion binding binding, bridging molybdopterin adenylyltransferase activity molybdopterin molybdotransferase activity tubulin binding protein complex scaffold protein homodimerization activity cytoskeletal protein binding
          Process(es)
          Mo-molybdopterin cofactor biosynthetic process synapse assembly establishment of synaptic specificity at neuromuscular junction response to metal ion molybdopterin cofactor biosynthetic process establishment of protein localization synapse organization synaptic transmission, GABAergic glycine receptor clustering protein localization to membrane gamma-aminobutyric acid receptor clustering neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane protein targeting molybdenum incorporation into molybdenum-molybdopterin complex protein homooligomerization metabolic process
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline