    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Gephyrin Antibodies
          Antibodies Inc
          Gephyrin Monoclonal Antibody (L106/83)
          View all (63) Gephyrin antibodies
          Tech Support
          Cite Gephyrin Monoclonal Antibody (L106/83)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Gephyrin Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          Gephyrin Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Gephyrin Antibody (75-443) in IHC (F)
          Adult rat cerebellum immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Gephyrin Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Gephyrin Antibody in Western Blot (WB)
          Gephyrin Monoclonal Antibody (L106/83)
          Product Details
          75-443
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:250
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunomicroscopy (IM)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L106/83
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-181 (N-terminus) of human Gephyrin (accession number Q9NQX3) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Gephyrin is a neuronal assembly protein that anchors inhibitory neurotransmitter receptors to the postsynaptic cytoskeleton via high affinity binding to a receptor subunit domain and tubulin dimers. In nonneuronal tissues, the encoded protein is also required for molybdenum cofactor biosynthesis. Mutations in this gene may be associated with the neurological condition hyperplexia and also lead to molybdenum cofactor deficiency. Numerous alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described; however, the full-length nature of all transcript variants is not currently known.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Gephyrin; gephyrin isoform; Putative glycine receptor-tubulin linker protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 5730552E08Rik; AI662856; BC027112; C230040D23; GEPH; GPH; GPHN; GPHRYN; HKPX1; KIAA1385; MOCODC
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NQX3, (Rat) Q03555, (Mouse) Q8BUV3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10243, (Rat) 64845, (Mouse) 268566
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding catalytic activity receptor binding protein binding ATP binding nitrate reductase activity transferase activity protein binding, bridging identical protein binding molybdopterin cofactor binding metal ion binding binding, bridging molybdopterin adenylyltransferase activity molybdopterin molybdotransferase activity tubulin binding protein complex scaffold protein homodimerization activity cytoskeletal protein binding
          Process(es)
          Mo-molybdopterin cofactor biosynthetic process synapse assembly establishment of synaptic specificity at neuromuscular junction response to metal ion molybdopterin cofactor biosynthetic process establishment of protein localization synapse organization synaptic transmission, GABAergic glycine receptor clustering protein localization to membrane gamma-aminobutyric acid receptor clustering neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane protein targeting molybdenum incorporation into molybdenum-molybdopterin complex protein homooligomerization metabolic process
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline