  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ICOS (CD278) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD278 (ICOS) Monoclonal Antibody (ISA-3), Super Bright™ 780, eBioscience™
          5 Published Figures
          6 References
          View all (99) ICOS (CD278) antibodies
          Tech Support
          Cite CD278 (ICOS) Monoclonal Antibody (ISA-3), Super Bright™ 780, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (5)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          CD278 (ICOS) Antibody (78-9948-41) in Flow
          Normal human peripheral blood cells were stimulated for 72 hours with CD3 and CD28 Monoclonal Antibodies, Functional Grade (Product # 16-0037-85 and Product # 16-0289-85) and then stained with CD25 Monoclonal Antibody, APC (Product # 17-0259-42) and Mouse IgG1 kappa Isotype Control, Super Bright 780 (Product # 78-4714-82) (left) or CD278 (ICOS) Monoclonal Antibody, Super Bright 780 (right). Total viable cells were used for analysis, as determined by 7-AAD (Product # 00-6993-50). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Neutralization (Neu)
          Product Details
          78-9948-41
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.5 µg)/test
          View 5 publications 5 publications
          Neutralization (Neu)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Super Bright™ 780, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ISA-3
          Conjugate
          Super Bright™ 780 Super Bright™ 780 Super Bright™ 780
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 661
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Red 660
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • PE 
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          413/780 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2744926
          Product Specific Information
          Description: The ISA-3 monoclonal antibody reacts with human ICOS (Inducible COStimulatory molecule), also known as H4, CRP-1 and AILIM. ICOS is a T cell specific activation molecule and a third member of the CD28/CTLA-4 family. Human ICOS has a relative molecular mass of 55-60 kDa, composed of 27 kDa and 29 kDa chains. Human ICOS on activated T cells has potent costimulatory activity for T cell activation and is required for humoral immune responses, in particular for memory B cell and plasma cell generation. ICOS binds to its ligand, B7h/B7RP-1 expressed on activated APCs (antigen presenting cells) and on a number of inflamed peripheral tissues. Plate-bound ISA-3 is costimulatory for T cells and induces production of IL-4, IL-5, IL-10 and other cytokines, but not IL-2. ISA-3 has the same reactivity pattern and characteristics as F44. ISA-3 was generated against the human ICOS antigen. C398.4A, anti-mouse ICOS/H4 (Product # 14-9949-82) , was shown to cross-react with human ICOS but binds to an epitope different from ISA-3. C398.4A stains activated cells brighter than ISA-3; however, it also exhibits higher staining of non-activated human peripheral blood or isolated PBMC. To achieve the brightest staining of ICOS on activated human T cells, please use Product # 13-9948-82 or Product # 12-9948-42 rather than Product # 11-9948-42 .
          Applications Reported: This ISA-3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This ISA-3 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
          Super Bright 780 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 780 nm. We recommend using a 780/60 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
          When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.
          In some experiments, we have observed that compensation values for Super Bright 780-conjugated antibodies are higher in the violet 450/50 channel when using UltraComp eBeads microspheres (Product # 01-2222-42) as compared to single-color stained cells. In such circumstances, we would recommend setting compensation with cells. We have also observed this in some experiments using AbC Total Antibody Compensation beads (Product # A10497).
          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.
          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          Excitation: 405 nm; Emission: 780 nm; Laser: Violet Laser
          Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.
          Target Information
          ICOS (CD278) encodes a protein that is a member of the CD28 and CTLA-4 cell-surface receptor family. It functions as a homodimer and has a crucial role in cell-cell signaling, immune responses, and the regulation of cell proliferation. ICOS has been linked to various disorders, including Immunodeficiency, Common Variable, 1 and Common Variable Immunodeficiency.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline