  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PIAS1 Antibodies
          Proteintech
          PIAS1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1C22)
          View all (17) PIAS1 antibodies
          Tech Support
          Cite PIAS1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1C22)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          PIAS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PIAS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          PIAS1 Antibody (82873-2-RR) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using PIAS1 antibody (82873-2-RR, Clone: 1C22) at dilution of 1:250 and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (SA00013-2), CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PIAS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PIAS1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PIAS1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PIAS1 Antibody in Western Blot (WB)
          PIAS1 Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          PIAS1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1C22)
          Product Details
          82873-2-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:250-1:1,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:125-1:500
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Surface plasmon resonance (SPR)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1C22
          Immunogen
          PIAS1 fusion protein Ag18132
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: PSAKRTCPSL SPTSPLNNKG ILSLPHQASP VSRTPSLPAV DTSYINTSLI QDYRHPFHMT PMPYDLQGLD FFPFLSGDNQ HYNTSLLAAA AAAVSDDQDL LHSSRFFPYT SSQMFLDQLS AGGSTSLPTT NGSSSGSNSS LVSSNSLRES HSHTVTNRSS TDTASIFGII PDIISLD
          Target Information
          PIAS1 functions as an E3-type small ubiquitin-like modifier (SUMO) ligase, stabilizing the interaction between UBE2I and the substrate, and as a SUMO-tethering factor. This protein plays a crucial role in transcriptional coregulation of various cellular pathways, including the STAT pathway, the p53 pathway and the steroid hormone signaling pathway. It functions in testis as a nuclear receptor transcriptional coregulator and may have a role in androgen receptor initiation and maintenance of spermatogenesis. The effects of transcriptional coregulation, transactivation or silencing, may vary depending upon the biological context.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AR interacting protein; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box binding protein 1; DEAD/H box-binding protein 1; E3 SUMO-protein ligase PIAS1; E3 SUMO-protein transferase PIAS1; GBP; Gu binding protein; Gu-binding protein; nuclear protein that binds to nucleolar RNA helicase Gu protein and to p53; PIAS1/GBP; PIG23; Protein inhibitor of activated STAT protein 1; RING-type E3 ubiquitin transferase PIAS1; RNA helicase II-binding protein; unnamed protein product; zinc finger, MIZ-type containing 3
          View more View less
          Gene Aliases: 2900068C24Rik; DDXBP1; GBP; GU/RH-II; PIAS1; ZMIZ3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O75925, (Mouse) O88907
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8554, (Mouse) 56469
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding DNA binding transcription cofactor activity transcription corepressor activity protein binding zinc ion binding transferase activity SUMO transferase activity enzyme binding protein domain specific binding ubiquitin protein ligase binding metal ion binding SUMO ligase activity DNA-binding transcription factor binding protein C-terminus binding transcription factor binding UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity ligase activity ribosomal S6-glutamic acid ligase activity coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity protein-glycine ligase activity protein-glycine ligase activity, initiating protein-glycine ligase activity, elongating tubulin-glycine ligase activity protein-glutamic acid ligase activity tubulin-glutamic acid ligase activity
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated JAK-STAT cascade protein sumoylation positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of protein sumoylation regulation of cell proliferation negative regulation of apoptotic process fat cell differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of smooth muscle cell differentiation protein-DNA complex assembly negative regulation of nucleic acid-templated transcription double-strand break repair via homologous recombination DNA double-strand break processing regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to DNA damage stimulus spermatogenesis visual learning regulation of macromolecule metabolic process positive regulation of protein localization to cell periphery
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline