    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • FOXO1 Antibodies
          Proteintech
          FOXO1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230183D1)
          4 References
          View all (104) FOXO1 antibodies
          Tech Support
          Cite FOXO1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230183D1)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          FOXO1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXO1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          FOXO1 Antibody (82997-1-RR) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using FOXO1 antibody (82997-1-RR, Clone: 230183D1) at dilution of 1:400 and Multi-rAb CoraLite ® Plus 488-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L) (RGAR002), CL594-phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FOXO1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FOXO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXO1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXO1 Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          FOXO1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230183D1)
          Product Details
          82997-1-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:200-1:800
          View 1 publication 1 publication
          Flow Cytometry (Flow)
          -
          View 1 publication 1 publication
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Surface plasmon resonance (SPR)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Published species
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230183D1
          Immunogen
          FOXO1 fusion protein Ag13296
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 750
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: SHSNDDFDNW STFRPRTSSN ASTISGRLSP IMTEQDDLGE GDVHSMVYPP SAAKMASTLP SLSEISNPEN MENLLDNLNL LSSPTSLTVS TQSSPGTMMQ QTPCYSFAPP NTSLNSPSPN YQKYTYGQSS MSPLPQMPIQ TLQDNKSSYG GMSQYNCAPG LLKELLTSDS PPHNDIMTPV DPGVAQPNSR VLGQNVMMGP NSVMSTYGSQ ASHNKMMNPS SHTHPGHAQQ TSAVNGRPLP HTVSTMPHTS GMNRLTQVKT PVQVPLPHPM QMSALGGYSS VSSCNGYGRM GLLHQEKLPS DLDGMFIERL DCDMESIIRN DLMDGDTLDF NFDNVLPNQS FPHSVKTTTH SWVSG
          Target Information
          FOXO1 (FKHR, ForKHead Box 01) is a member in a subfamily of the forkhead homeotic gene family of transcription factors. Recent experiments have shown that FOXO1 can act as either a coactivator or a corepressor of nuclear receptor activity that is mediated through the LXXLL motif found in the carboxyl terminal region of the FKHR protein. Association of FOXO1 with PAX3 has been implicated in alveolar rhabdomyosarcoma. Recent studies link the anti-tumor activity of FOXO1, the process of autophagy and myogenic growth and differentiation. FOXO1 is the main target of insulin signaling that regulated the metabolic homeostasis in response to oxidative stress. FOXO1 binds to the insulin response element (IRE) with consensus sequence 5'-TT[G/A]TTTTG-3' and the related Daf-16 family binding element (DBE) with consensus sequence 5'- TT[G/A]TTTAC-3'. FOXO1 is a regulator of redox balance, osteoblast numbers and controls bone mass. Further, FOXO1 orchestrates the endocrine function of the skeleton in regulating glucose metabolism, and suppresses the transcriptional activity of RUNX2, an upstream activator of osteocalcin/BGLAP. In hepatocytes, FOXO1 promotes gluconeogenesis by acting together with PPARGC1A to activate the expression of genes such as IGFBP1, G6PC and PPCK1. FOXO1 is an important regulator of cell death acting downstream of CDK1, PKB/AKT1 and SKT4/MST1.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Forkhead box protein O1; Forkhead box protein O1A; Forkhead in rhabdomyosarcoma; forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma; FOX01A
          View more View less
          Gene Aliases: FKH1; FKHR; FOXO1; FOXO1A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q12778
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2308
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding nucleic acid binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding beta-catenin binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding sequence-specific DNA binding protein phosphatase 2A binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter blood vessel development temperature homeostasis cellular glucose homeostasis gluconeogenesis regulation of gluconeogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein acetylation autophagy apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus insulin receptor signaling pathway cellular response to starvation gene expression positive regulation of autophagy cell differentiation response to insulin cellular response to insulin stimulus negative regulation of stress-activated MAPK cascade positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process cellular response to oxidative stress regulation of cell proliferation glucose homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process fat cell differentiation negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of gluconeogenesis positive regulation of protein catabolic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of insulin secretion canonical Wnt signaling pathway regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter cellular response to cold response to fatty acid cellular response to hyperoxia cellular response to nitric oxide negative regulation of canonical Wnt signaling pathway energy homeostasis neuronal stem cell population maintenance negative regulation of cardiac muscle hypertrophy in response to stress regulation of neural precursor cell proliferation regulation of reactive oxygen species metabolic process
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline