  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MLLT1 Antibodies
          Proteintech
          MLLT1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230519E7)
          View all (12) MLLT1 antibodies
          Tech Support
          Cite MLLT1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230519E7)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MLLT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MLLT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          MLLT1 Antibody (83242-3-RR) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using MLLT1 antibody (83242-3-RR, Clone: 230519E7) at dilution of 1:250 and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (SA00013-2), CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MLLT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MLLT1 Antibody in Western Blot (WB)
          MLLT1 Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          MLLT1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230519E7)
          Product Details
          83242-3-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:5,000-1:50,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:125-1:500
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Surface plasmon resonance (SPR)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230519E7
          Immunogen
          MLLT1 fusion protein Ag34210
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: EFRYKLLRAG GVMVMPEGAD TVSRPSPDYP MLPTIPLSAF SDPKKTKPSH GSKDANKESS KTSKPHKVTK EHRERPRKDS ESKSSSKELE REQAKSSKDT SRKLGEGRLP KEEKAPPPKA AFKEPKMALK ETKLESTSPK GGPPPPPPPP PRASSKRPAT ADSPKPSAKK QKKSSSKGSR SAPGTSPRTS SSSSFSDKKP AKDKSSTRGE KVKAESEPRE AKKALEVEES NSEDEASFKS ESAQSSPSNS SSSSDSSSDS DFEPSQNHSQ GPLRSMVEDL QSEESDEDDS SSGEEAAGKT NPGRDSRLSF SDSESDNSAD SSLPSREPPP PQKPPPPNSK VSGRRSPESC S
          Target Information
          Chromosome band 11q23 is the site of translocations in myeloid and lymphoid acute leukemias, pediatric leukemias, and treatment-induced secondary acute myelogenous leukemia. The translocation breakpoints cluster in a restricted region of the HRX gene resulting in chimeric genes that encode an N-terminal portion of Hrx fused to various partner proteins. Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia translocated to 1 (MLLT1) is a nuclear protein with transcriptional transactivation properties that is fused to Hrx in t(11;19) leukemias. The minimal MLLT1 sequence required for transcription activation was narrowed to the C-terminal 90 amino acids.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CTC-503J8.6; Eleven-nineteen-leukeumia; ENL/MLL fusion; MLL/ENL fusion protein; MLLT1/MLL fusion; myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog); translocated to, 1; myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila); translocated to, 1; myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia; translocated to, 1; Protein ENL; translocated to HRX in t(11;19) leukemia; YEATS domain-containing protein 1
          View more View less
          Gene Aliases: ENL; LTG19; MLLT1; YEATS1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q03111
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4298
          View more View less
          Function(s)
          chromatin binding protein binding
          Process(es)
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline