    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD14 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          CD14 (Monocyte/Macrophage Marker) Monoclonal Antibody (LPSR/927)
          View all (235) CD14 antibodies
          Tech Support
          Cite CD14 (Monocyte/Macrophage Marker) Monoclonal Antibody (LPSR/927)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD14 (Monocyte/Macrophage Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD14 (Monocyte/Macrophage Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD14 (Monocyte/Macrophage Marker) Antibody (929-MSM1-P1) in SDS-PAGE
          SDS-PAGE analysis Purified CD14 Mouse Monoclonal Antibody (LPSR/927). Confirmation of Integrity and Purity of Antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD14 (Monocyte/Macrophage Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Product Details
          929-MSM1-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          LPSR/927
          Immunogen
          Recombinant human CD14 protein
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD14 is a 55 kDa GPI-anchored glycoprotein that is constitutively expressed on the surface of mature monocytes, macrophages, and neutrophils. CD14 also serves as a multifunctional lipopolysaccharide receptor, and is released to the serum both as a secreted and enzymatically cleaved GPI-anchored form. CD14 binds lipopolysaccharide molecule in a reaction catalyzed by lipopolysaccharide-binding protein (LBP), an acute phase serum protein. The soluble sCD14 can discriminate slight structural differences between lipopolysaccharides and is important for neutralization of serum allochthonous lipopolysaccharides by reconstituted lipoprotein particles. Further, CD14 has been shown to bind apoptotic cells, and can affect allergic, inflammatory and infectious processes. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same CD14 isoform. Diseases associated with CD14 dysfunction include mycobacterium chelonae infection and Croup.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD 14; CD14; cd14 monocyte; LPSR antibody; Monocyte differentiation antigen CD14; My23 antigen; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein; sCD14; soluble CD14; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD14
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08571
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 929
          View more View less
          Function(s)
          lipopolysaccharide binding opsonin receptor activity lipopolysaccharide receptor activity protein binding peptidoglycan receptor activity lipoteichoic acid binding molecular carrier activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production response to molecule of bacterial origin immune system process cell surface pattern recognition receptor signaling pathway receptor-mediated endocytosis phagocytosis apoptotic process inflammatory response cell surface receptor signaling pathway response to bacterium lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of type I interferon production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production toll-like receptor 4 signaling pathway positive regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway innate immune response positive regulation of endocytosis cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to diacyl bacterial lipopeptide cellular response to triacyl bacterial lipopeptide
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline