    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NUP107 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          NUP107 Polyclonal Antibody
          View all (19) NUP107 antibodies
          Tech Support
          Cite NUP107 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          NUP107 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          NUP107 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          NUP107 Antibody (A301-787A-T) in WB
          Detection of human NUP107 by western blot and immunoprecipitation. Samples: Whole cell lysate from HeLa (5, 15 and 50 µg for WB; 1 mg for IP, 20% of IP loaded) and HEK293T (T; 50 µg) cells. Antibody: Affinity purified rabbit anti-NUP107 antibody (Product # A301-787A) used for WB at 0.04 µg/mL (A) and 1 µg/mL (B) and used for IP at 3 µg/mg lysate. NUP107 was also immunoprecipitated by rabbit anti-NUP107 antibody BL6820, which recognizes an upstream epitope. Detection: Chemiluminescence with exposure times of 3 minutes (A) and 10 seconds (B)... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NUP107 Antibody in Western Blot (WB)
          NUP107 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A301-787A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 875 and 925 of human nucleoporin 107kDa.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.20 mg/mL
          Amount
          2 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Target Information
          The nuclear pore complex (NPC) is a protein assembly localized at the nuclear rim and mediates macromolecular transport between the nucleus and the cytoplasm. The mammalian nucleoporin (NUP)-107 is part of the hetero-oligomeric complex that also contains NUP160, NUP133, NUP96, and mammalian homolog of yeast sec13p. While the majority of the NUP107-160 nuclear pore sub-complex localizes to the nuclear pore, a small fraction is observed at kinetochores and pro-metaphase spindle poles in mitotic cells in association with proteins such as Mad1, Mad2, Bub3 and Cdc20. Immunodepletion of the NUP107-160 complex resulted in defective spindle assembly indicating that it has multiple functions. NUP107 has recently been identified as an HIV dependency factor (HDF), suggesting that NUP107 may be an important drug target in HIV treatment. Multiple isoforms of NUP107 are known to exist.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 107 kDa nucleoporin; nuclear pore complex; Nuclear pore complex protein Nup107; nucleoporin 107kDa; Nucleoporin Nup107; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: GAMOS7; NPHS11; NUP107; NUP84; ODG6; ODG6; GAMOS7
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P57740
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 57122
          View more View less
          Function(s)
          protein binding structural constituent of nuclear pore
          Process(es)
          posttranscriptional tethering of RNA polymerase II gene DNA at nuclear periphery mRNA export from nucleus protein import into nucleus nucleocytoplasmic transport female gonad development protein transport mRNA transport nuclear pore complex assembly nephron development
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline