    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TAB3 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          TAB3 Polyclonal Antibody
          View all (13) TAB3 antibodies
          Tech Support
          Cite TAB3 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TAB3 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Group 53 Created with Sketch.
          TAB3 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          TAB3 Antibody (A302-208A-T) in IP
          Detection of human TAB3 by western blot of immunoprecipitates. Samples: Whole cell lysate (0.5 or 1.0 mg per IP reaction; 20% of IP loaded) from HEK293T cells prepared using NETN lysis buffer. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-TAB3 antibody (Product # A302-208A) (lot 1) and rabbit anti-TAB3 antibody A302-207A. For blotting immunoprecipitated TAB3, A302-208A was used at 1 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 3 minutes. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TAB3 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          TAB3 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A302-208A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 650 and 700 of Human TAK1 binding protein 3 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 interacting protein 3).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          tris citrate/phosphate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Target Information
          TAB3 functions in the NF-kappaB signal transduction pathway. It and the similar and functionally redundant protein TAB2, form a ternary complex with the protein kinase TAK1 and either TRAF2 or TRAF6 in response to stimulation with the pro-inflammatory cytokines TNF or IL-1. Subsequent TAK1 kinase activity triggers a signaling cascade leading to activation of the NF-kappaB transcription factor. Recent experiments have shown that TAB2 and the related protein TAB3 constitutitvely interact with the autophagy mediator Beclin-1; upon induction of autophagy, these proteins dissociate from Beclin-1 and bind TAK1. Overexpression of TAB2 and TAB3 inhibit autophagy, while their depletion triggers it, suggesting that TAB2 and TAB3 act as a control point for autophagy.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 interacting protein 3; Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7-interacting protein 3; NF-kappa-B-activating protein 1; NFkB activating protein 1; TAB-3; TAB3; TAB3; ortholog of Xenopus laevis TAB3; TAB3a; ortholog of Xenopus laevis TAB3; TAK1-binding protein 3; TGF-beta activated kinase 1 and MAP3K7 binding protein 3; TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 3; TGF-beta-activated kinase 1-binding protein 3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MAP3K7IP3; NAP1; TAB3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8N5C8
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 257397
          View more View less
          Function(s)
          protein binding zinc ion binding ubiquitin binding metal ion binding binding, bridging K63-linked polyubiquitin binding
          Process(es)
          I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to bacterium negative regulation of autophagy NIK/NF-kappaB signaling p38MAPK cascade defense response to bacterium positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline